Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Tillbehör flytbojar och sprutor
Produktkod. 10770995 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 mL
5 mL
50 pmol RNA per reaktion
För 0,5 till 3 ml kassetter
För 12 ml kassetter
Produkttyp:
Kassett flytboj
Kassettspruta
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Produkttyp unitSize
10770995 För 0,5 till 3 ml kassetter Kassett flytboj Paket med 10
10197393 För 12 ml kassetter Kassett flytboj Paket med 8
10733495 5 mL Kassettspruta Paket med 10
10187493 20 mL Kassettspruta Paket med 10
10570904 50 pmol RNA per reaktion Kassettspruta Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10770995 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 66430
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slide-A-Lyzer Flytbojar och sprutor finns tillgängliga för att stödja en mängd olika dialyskassetter för volymer på 0,1 till 20 ml.
Slide-A-Lyzer Dialyskassettsprutor är designade för effektiv laddning av prover i Slide-A-Lyzer kassetter och avlägsnande av prov efter dialys. Cassette Float Booy tillbehör är för användning med Slide-A-Lyzer Dialyskassetter som används för att ta bort föroreningar med låg molekylvikt och utföra buffertbyte, avsaltning och koncentrering.
Minimera provförlust in och ut ur Slide-A-Lyzer Dialyskassetter med hjälp av Slide-A-Lyzer Dialyskassettsprutor för 1-ml till 20-ml provvolymer. Slide-A-Lyzer Kassett flytbojar är designade för flytande 0,5- till 12-ml kassetter i dialysat.
Funktioner av Slide-A-Lyzer Kassetttillbehör inkluderar:
• Sprutorna är av lämplig storlek för olika provvolymer
• Bojar hindrar omröraren från att slita sönder dialysmembranet
• Matchat till Slide-A-Lyzer Kassett för säker passform och minimering av provförlust
• Kemiskt inert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillräckligt för Flytande en 0,5 mL eller 3 mL kassett med varje boj
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Membran Dialys
Formatera Kassett, tillbehör
Kapacitet (metrisk) För 0,5 till 3 ml kassetter
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Kvantitet 10 bojar
Samplingsvolym (metrisk) 0,5 till 3 ml
Produkttyp Kassett flytboj