Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialyskassetter, 10K MWCO
Produktkod. 10167913 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Samplingsvolym (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Kvantitet:
10 Cassettes
10 kassetter
5 x 10 kassetter
5 x 8 kassetter
6 kassetter
8 kassetter
Produkttyp:
Dialysis Cassettes
Dialyskassetter
Dialyskassetter (gamma-bestrålade)
Dialyskassettsats
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 40
Paket med 50
Paket med 6
Paket med 8
Produktkod. 10167913
Brand: Thermo Scientific™ 66830
Edge
Ta bort salter och små föroreningar för att maximera provets renhet och återvinning med Slide-A-Lyzer 10K MWCO dialyskassetter.
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter (10K MWCO) underlättar enkelt och effektivt avlägsnande av salter och små föroreningar från proteiner och andra makromolekyler större än 10 000 Dalton. Slide-A-Lyzer Dialyskassetter finns i fyra storlekar för att rymma provvolymer mellan 0,5 och 30 ml. Dessa enheter är enklare att använda än traditionella dialysslangar, vilket ger snabbare buffertbyte och mer fullständig provåtervinning.
Slide-A-Lyzer Kassetter kan användas för ett brett spektrum av applikationer inklusive avlägsnande av föroreningar med låg molekylvikt, buffertbyte, avsaltning, jämviktsdialys och provkoncentration. Flytande prover tillsätts och avlägsnas lätt genom att penetrera den självtätande packningen med en injektionsnål fäst vid en spruta. Inga knutar, klämmor eller lock behövs för att täta enheterna och förhindra läckage och provförlust under dialysproceduren.
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter är konstruerade av två ark av lågbindande dialysmembran av regenererad cellulosa som är hermetiskt förseglade på vardera sidan av en silikonliknande packning inuti en inert plastram. Membranet och kassettmaterialen är kompatibla med de flesta vanliga laboratoriekemikalier och buffertar.
Funktioner av Slide-A-Lyzer Dialyskassetter:
Färgkodad —orange ram specificerar kassetter med 10 000 MW porstorleksmembran
Fyra kassettstorlekar välj den kassett —som bäst passar din provvolym
• Platt kassettkammare för snabb dialys —med två membran ger högt förhållande mellan ytarea och volym som maximerar diffusionshastigheten jämfört med cylindriska dialysrör
• Rektangulär kassettdesign med hög återvinning —maximerar återvinning av hela provvolymen via någon av de fyra hörninsprutningsportarna
Gamma-bestrålade alternativ gamma-bestrålade kassetter —finns tillgängliga för applikationer som kräver förhållanden som minimerar risken för provkontamination
Gamma-bestrålade dialyskassetter
Gamma-bestrålad Slide-A-Lyzer Dialyskassetter är idealiska för forskare som odlar celler och mikroorganismer; rening av virus, DNA och RNA; eller utföra provberedning för andra tillämpningar som kräver förhållanden som minimerar risken för provkontamination. De gammabestrålade kassetterna är behandlade med 20 –36 kGy gammastrålning, en dos som har bestämts för att sterilisera enheterna baserade på både tryptikas sojabuljongmedium för att identifiera total tillväxt och flytande tioglykolatmedium för att identifiera anaerob tillväxt. En bekräftelse på sterilitet lämnas dock inte för enskilda partier, eftersom ingen ytterligare sterilitetstestning utförs efter bestrålning.
Membranspecifikationer:
Sammansättning: regenererad cellulosa syntetiserad med viskosmetoden
Tjocklek: 0,9 till 1,2 mil (22,5 till 30μ m)
Hydreringstid som krävs före användning: 2 minuter
Glycerolinnehåll: 21%
Svavelhalt: 0,1 –0,15 %
Innehåll av tungmetaller: spår
Volymintervall:
• 0,5 ml = 0,1 till 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 till 3 ml
• 12 ml = 3 till 12 ml
• 30 ml = 12 till 30 ml
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Reningsmål Buffertbyte, Protein
Membran Cellulosamembran, dialys
Formatera Kassett
MWCO 10 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer™
Kvantitet 6 kassetter
Samplingsvolym (metrisk) 30 mL
Produkttyp Dialyskassetter