Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialyskassetter, 10K MWCO
Produktkod. 10311014 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Samplingsvolym (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Kvantitet:
10 kassetter
5 x 10 kassetter
5 x 8 kassetter
6 kassetter
8 kassetter
Produkttyp:
Dialyskassetter
Dialyskassetter (gamma-bestrålade)
Dialyskassettsats
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 40
Paket med 50
Paket med 6
Paket med 8
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Samplingsvolym (metrisk) Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
10311014 12 mL 5 x 8 kassetter Dialyskassetter Paket med 40
10194183 0.5 mL 10 kassetter Dialyskassetter Paket med 10
10731765 0.5 mL 5 x 10 kassetter Dialyskassetter Paket med 50
10065983 0.5 mL 10 kassetter Dialyskassettsats Paket med 10
10591004 3 mL 10 kassetter Dialyskassetter -
10678464 3 mL 5 x 10 kassetter Dialyskassetter Paket med 50
11889943 3 mL 10 kassetter Dialyskassettsats Paket med 10
10539853 12 mL 8 kassetter Dialyskassetter Paket med 8
10591474 12 mL 8 kassetter Dialyskassettsats Paket med 8
10167913 30 mL 6 kassetter Dialyskassetter Paket med 6
10311364 0.5 mL 10 kassetter Dialyskassetter (gamma-bestrålade) Paket med 10
10371404 3 mL 10 kassetter Dialyskassetter (gamma-bestrålade) Paket med 10
10301554 12 mL 8 kassetter Dialyskassetter (gamma-bestrålade) Paket med 8
10076033 30 mL 6 kassetter Dialyskassetter (gamma-bestrålade) Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10311014 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 66811
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ta bort salter och små föroreningar för att maximera provets renhet och återvinning med Slide-A-Lyzer 10K MWCO dialyskassetter.
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter (10K MWCO) underlättar enkel och effektiv borttagning av salter och små föroreningar från proteiner och andra makromolekyler med ett värde över 10 000 Dalton. Slide-A-Lyzer Dialyskassetter finns i fyra storlekar för att rymma provvolymer mellan 0,5 och 30 ml. Dessa enheter är enklare att använda än traditionella dialysrör och ger snabbare buffertutbyte och mer komplett provutvinning.
Slide-A-Lyzer Kassetter kan användas för en rad olika tillämpningar, inklusive borttagning av föroreningar med lågmolekylär vikt, buffertbyte, avsaltning, jämviktsdialys och provkoncentration. Vätskeprover kan enkelt tillsättas och tas bort genom att tränga in i den självförslutande packningen med en spruta som är fäst vid en spruta. Inga knutar, klämmor eller lock behövs för att täta enheterna och förhindra läckage och provförlust under dialysproceduren.
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter är tillverkade av två ark lågbindande, regenererad cellulosadialysmembran som är hermetiskt förseglade på vardera sidan av en silikonliknande packning inuti en inert plastram. Membran- och kassettmaterialen är kompatibla med de flesta vanliga laboratoriekemikalier och buffertar.
Egenskaper hos Slide-A-Lyzer dialyskassetter:
  • Färgkodad—orange ram specificerar kassetter med membranet i porstorlek på 10 000 MW
  • Fyra kassettstorlekar—väljer den kassett som bäst passar din samplingsvolym
  • Snabbdialys, —platt kassettkammare med två membran ger ett högt yta-till-volym-förhållande som maximerar diffusionshastigheten jämfört med cylindriska dialysrör
  • Högåterhämtningsrektangulär—kassettdesign maximerar återvinningen av hela samplingsvolymen via någon av de fyra hörninjektionsportarna
  • Gamma-bestrålade alternativ—gamma-bestrålade kassetter finns tillgängliga för applikationer som kräver förhållanden som minimerar risken för provkontaminering
Gamma-bestrålade dialyskassetter
Gamma-irradierade Slide-A-Lyzer dialyskassetter är idealiska för forskare som odlar celler och mikroorganismer; renar virus, DNA och RNA; eller utför provförberedelse för andra tillämpningar som kräver förhållanden som minimerar risken för provkontaminering. De gamma-bestrålade kassetterna behandlas med 20 –36 kGy gammastrålning, en dos som har fastställts för att sterilisera enheterna baserat på både trypticasesojabuljong för att identifiera total tillväxt och vätskethioglycollatmedium för att identifiera anaerob tillväxt. Dock ges ingen bekräftelse av sterilitet för enskilda partier, eftersom ingen ytterligare sterilitetstestning utförs efter bestrålningen.
Membranspecifikationer:
  • Sammansättning: regenererad cellulosa syntetiserad med viskosmetoden
  • Tjocklek: 0,9 till 1,2 mil (22,5 till 30 μm)
  • Vätsketid som krävs före användning: 2 minuter
  • Glycerolinnehåll: 21 %
  • Svavelhalt: 0,1 –0,15 %
  • Tungmetallinnehåll: spår
Volymområden:
  • 0,5 ml = 0,1 till 0,5 ml
  • 3 ml = 0,5 till 3 ml
  • 12 ml = 3 till 12 ml
  • 30 ml = 12 till 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Reningsmål Buffertbyte, Protein
Membran Cellulosamembran, dialys
Formatera Kassett
MWCO 10 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Kvantitet 5 x 8 kassetter
Samplingsvolym (metrisk) 12 mL
Produkttyp Dialyskassetter