Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialyskassetter, 20K MWCO
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Samplingsvolym (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 6
Paket med 8
Beskrivning
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter (20K MWCO) underlättar enkelt och effektivt avlägsnande av buffertsalter och små föroreningar från proteiner och andra makromolekyler större än 20 000 Dalton. De finns i fyra storlekar för att rymma provvolymer mellan 0,5 och 30 ml. Dessa enheter är enklare att använda än traditionella dialysslangar, vilket ger snabbare buffertbyte och mer fullständig provåtervinning.
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter (20K MWCO) underlättar enkelt och effektivt avlägsnande av buffertsalter och små föroreningar från proteiner och andra makromolekyler större än 20 000 Dalton. De finns i fyra storlekar för att rymma provvolymer mellan 0,5 och 30 ml. Dessa enheter är enklare att använda än traditionella dialysslangar, vilket ger snabbare buffertbyte och mer fullständig provåtervinning. Slide-A-Lyzer Kassetter kan användas för ett brett spektrum av applikationer inklusive avlägsnande av föroreningar med låg molekylvikt, buffertbyte, avsaltning, jämviktsdialys och provkoncentration. Flytande prover tillsätts och tas enkelt bort genom att penetrera den självtätande packningen med en injektionsnål fäst vid en spruta. Inga knutar, klämmor eller lock behövs för att täta enheterna och förhindra läckage och provförlust under dialysproceduren.
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter är konstruerade av två ark av lågbindande dialysmembran av regenererad cellulosa som är hermetiskt förseglade på vardera sidan av en silikonliknande packning inuti en inert plastram. Membranet och kassettmaterialen är kompatibla med de flesta vanliga laboratoriekemikalier och buffertar.
Funktioner av Slide-A-Lyzer Dialyskassetter:
•Lätt att använda —inga knutar eller klämmor behövs; injicera bara provet i kassetten och påbörja dialysen
• Platt kassettkammare för snabb dialys —med två membran ger högt förhållande mellan ytarea och volym som maximerar diffusionshastigheten jämfört med cylindriska dialysrör
• Rektangulär kassettdesign med hög återvinning —maximerar återvinning av hela provvolymen via någon av de fyra hörninsprutningsportarna
•Fyra kassettstorlekar —välj den kassett som bäst passar din provvolym
•Färgkodad —lila kassettram specificerar kassetter med 20 000 MW porstorleksmembran
Membranspecifikationer:
•Sammansättning: regenererad cellulosa syntetiserad med viskosmetoden
•Tjocklek: 0,9 till 1,2 mil (22,5 till 30μ m)
•Hydreringstid som krävs före användning: 2 minuter
•Glycerolhalt: ingen
•Svavelhalt: 0,04 %
•Innehåll av tungmetaller: spår
Volymintervall:
• 0,5 ml = 0,1 till 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 till 3 ml
• 12 ml = 3 till 12 ml
• 30 ml = 12 till 30 ml
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter är konstruerade av två ark av lågbindande dialysmembran av regenererad cellulosa som är hermetiskt förseglade på vardera sidan av en silikonliknande packning inuti en inert plastram. Membranet och kassettmaterialen är kompatibla med de flesta vanliga laboratoriekemikalier och buffertar.
Funktioner av Slide-A-Lyzer Dialyskassetter:
•Lätt att använda —inga knutar eller klämmor behövs; injicera bara provet i kassetten och påbörja dialysen
• Platt kassettkammare för snabb dialys —med två membran ger högt förhållande mellan ytarea och volym som maximerar diffusionshastigheten jämfört med cylindriska dialysrör
• Rektangulär kassettdesign med hög återvinning —maximerar återvinning av hela provvolymen via någon av de fyra hörninsprutningsportarna
•Fyra kassettstorlekar —välj den kassett som bäst passar din provvolym
•Färgkodad —lila kassettram specificerar kassetter med 20 000 MW porstorleksmembran
Membranspecifikationer:
•Sammansättning: regenererad cellulosa syntetiserad med viskosmetoden
•Tjocklek: 0,9 till 1,2 mil (22,5 till 30μ m)
•Hydreringstid som krävs före användning: 2 minuter
•Glycerolhalt: ingen
•Svavelhalt: 0,04 %
•Innehåll av tungmetaller: spår
Volymintervall:
• 0,5 ml = 0,1 till 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 till 3 ml
• 12 ml = 3 till 12 ml
• 30 ml = 12 till 30 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Slide-A-Lyzer Dialyskassetter, 20K MWCO, 12mL |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| Reningsmål | Buffertbyte, Protein |
| Membran | Cellulosamembran, dialys |
| Formatera | Kassett |
| MWCO | 20 kDa |
| Produktlinje | Slide-A-Lyzer |
| Kvantitet | 8 kassetter |
| Samplingsvolym (metrisk) | 12 mL |