Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialyskassetter, 20K MWCO
Produktkod. 10260404 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Samplingsvolym (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 6
Paket med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Samplingsvolym (metrisk) Förpackningsstorlek
10260404 30 mL Paket med 6
10668884 0.5 mL Paket med 10
10771775 3 mL Paket med 10
10200364 12 mL Paket med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10260404 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 66030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd detta 20K MWCO semipermeabla membran för att ta bort salter och föroreningar med maximal provåtervinning.
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter (20K MWCO) möjliggör enkel och effektiv borttagning av buffertsalter och små föroreningar från proteiner och andra makromolekyler större än 20 000 Dalton. De finns i fyra storlekar för att rymma provvolymer mellan 0,5 och 30 ml. Dessa enheter är enklare att använda än traditionella dialysrör, vilket ger snabbare buffertutbyte och mer komplett provtagning.
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter (20K MWCO) möjliggör enkel och effektiv borttagning av buffertsalter och små föroreningar från proteiner och andra makromolekyler större än 20 000 Dalton. De finns i fyra storlekar för att rymma provvolymer mellan 0,5 och 30 ml. Dessa enheter är enklare att använda än traditionella dialysrör och ger snabbare buffertutbyte och mer komplett provutvinning. Slide-A-Lyzer Kassetter kan användas för en rad olika tillämpningar, inklusive borttagning av föroreningar med lågmolekylär vikt, buffertbyte, avsaltning, jämviktsdialys och provkoncentration. Vätskeprover kan enkelt tillsättas och tas bort genom att tränga in i den självförslutande packningen med en spruta som är fäst vid en spruta. Inga knutar, klämmor eller lock behövs för att täta enheterna och förhindra läckage och provförlust under dialysproceduren.
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter är tillverkade av två ark lågbindande, regenererad cellulosadialysmembran som är hermetiskt förseglade på vardera sidan av en silikonliknande packning inuti en inert plastram. Membran- och kassettmaterialen är kompatibla med de flesta vanliga laboratoriekemikalier och buffertar.
Egenskaper hos Slide-A-Lyzer dialyskassetter:
  • Lätt att använda, —inga knutar eller klämmor behövs; injicera bara provet i kassetten och börja dialysen
  • Snabbdialysplatt—kassettkammare med två membran ger ett högt yta-till-volym-förhållande som maximerar diffusionshastigheten jämfört med cylindriska dialysrör
  • Högåterhämtningsrektangulär—kassettdesign maximerar återvinningen av hela samplingsvolymen via någon av de fyra hörninjektionsportarna
  • Fyra kassettstorlekar—väljer den kassett som bäst passar din samplingsvolym
  • Färgkodad—lila kassettram specificerar kassetter med membranet i porstorlek på 20 000 MW
Membranspecifikationer:
  • Sammansättning: regenererad cellulosa syntetiserad med viskosmetoden
  • Tjocklek: 0,9 till 1,2 mil (22,5 till 30 μm)
  • Vätsketid som krävs före användning: 2 minuter
  • Glycerolinnehåll: inget
  • Svavelhalt: 0,04 %
  • Tungmetallinnehåll: spår
Volymområden:
  • 0,5 ml = 0,1 till 0,5 ml
  • 3 ml = 0,5 till 3 ml
  • 12 ml = 3 till 12 ml
  • 30 ml = 12 till 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Slide-A-Lyzer Dialyskassetter, 20K MWCO, 30mL
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Reningsmål Buffertbyte, Protein
Membran Cellulosamembran, dialys
Formatera Kassett
MWCO 20 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Kvantitet 6 kassetter
Samplingsvolym (metrisk) 30 mL