Beskrivning
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter (2K MWCO) underlättar enkelt och effektivt avlägsnande av salter och små föroreningar från proteiner och andra makromolekyler större än 2 000 Dalton. De finns i fyra storlekar för att rymma provvolymer mellan 0,5 och 30 ml. Dessa enheter är enklare att använda än traditionella dialysslangar, vilket ger snabbare buffertbyte och fullständig provåtervinning.
Funktioner av Slide-A-Lyzer Dialyskassetter:
•Färgkodad —blå ram specificerar kassetter med 2 000 MW porstorleksmembran
•Fyra kassettstorlekar välj den —kassett som bäst passar din provvolym (0,5 till 30 ml)
• Platt kassettkammare för snabb dialys —med två membran ger högt förhållande mellan ytarea och volym som maximerar diffusionshastigheten jämfört med cylindriska dialysrör
• Rektangulär kassettdesign med hög återvinning —maximerar återvinning av hela provvolymen via någon av de fyra hörninsprutningsportarna
Membranspecifikationer:
•Sammansättning: regenererad cellulosa syntetiserad med viskosmetoden
•Tjocklek: 0,9 till 1,2 mil (22,5 till 30μ m)
•Hydreringstid som krävs före användning: 2 minuter för normala volymer eller 4 minuter för minimala volymer
•Glycerolhalt: ingen
•Svavelhalt: 0,169 %
•Innehåll av tungmetaller: spår
Volymintervall:
• 0,5 ml = 0,1 till 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 till 3 ml
• 12 ml = 3 till 12 ml
• 30 ml = 12 till 30 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Slide-A-Lyzer Dialyskassetter, 2K MWCO, 3mL |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| Reningsmål | Buffertbyte, Protein |
| Membran | Cellulosamembran, dialys |
| Formatera | Kassett |
| MWCO | 2,0 kDa |
| Produktlinje | Slide-A-Lyzer |
| Kvantitet | 10 kassetter |
| Samplingsvolym (metrisk) | 3 mL |