Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialyskassetter, 3,5K MWCO
Produktkod. 10416144 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Samplingsvolym (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Kvantitet:
1 sats (10 kassetter)
1 sats (8 kassetter)
10 kassetter
6 kassetter
8 kassetter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 6
Paket med 8
Varje
Produktkod. 10416144
Brand: Thermo Scientific™ 66107
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ta bort salter och föroreningar och maximera provåtervinningen med detta semipermeabla membran med en 3 500-Dalton protein MW cut-off (MWCO) kassett som är enklare att använda än traditionella dialysslangar.
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter (3,5K MWCO) underlättar enkelt och effektivt avlägsnande av salter och små föroreningar från proteiner och andra makromolekyler större än 3 500 Dalton. De kan användas för ett brett spektrum av applikationer inklusive avlägsnande av föroreningar med låg molekylvikt, buffertbyte, avsaltning, jämviktsdialys och provkoncentration.
Flytande prover tillsätts och tas enkelt bort genom att penetrera den självtätande packningen med en injektionsnål fäst vid en spruta. Inga knutar, klämmor eller lock behövs för att täta enheterna och förhindra läckage och provförlust under dialysproceduren. Slide-A-Lyzer Dialyskassetter är konstruerade av två ark av lågbindande dialysmembran av regenererad cellulosa som är hermetiskt förseglade på vardera sidan av en silikonliknande packning inuti en inert plastram. Membranet och kassettmaterialen är kompatibla med de flesta vanliga laboratoriekemikalier och buffertar.
Funktioner av Slide-A-Lyzer Dialyskassetter:
Lätt att använda —inga knutar eller klämmor behövs; injicera bara provet i kassetten och påbörja dialysen
• Platt kassettkammare för snabb dialys —med två membran ger högt förhållande mellan ytarea och volym som maximerar diffusionshastigheten jämfört med cylindriska dialysrör
• Rektangulär kassettdesign med hög återvinning —maximerar återvinning av hela provvolymen från någon av de fyra hörninsprutningsportarna
Fyra kassettstorlekar —välj den kassett som bäst passar din provvolym (0,5 till 30 ml)
Färgkodad —rosa kassettram specificerar kassetter med 3 500 MW porstorleksmembran
Membranspecifikationer:
Sammansättning: regenererad cellulosa syntetiserad med viskosmetoden
Tjocklek: 0,9 till 1,2 mil (22,5 till 30μ m)
Hydreringstid som krävs före användning: 2 minuter
Glycerolhalt: ingen
Svavelhalt: 0,1 –0,15 %
Innehåll av tungmetaller: spår
Volymintervall:
• 0,5 ml = 0,1 till 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 till 3 ml
• 12 ml = 3 till 12 ml
• 30 ml = 12 till 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Reningsmål Buffertbyte, Protein
Membran Cellulosamembran, dialys
Formatera Kassett
MWCO 3,5 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer™
Kvantitet 1 sats (8 kassetter)
Samplingsvolym (metrisk) 12 mL