Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialyskassetter, 7K MWCO
Produktkod. 10761195 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Samplingsvolym (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
Kvantitet:
1 sats (10 kassetter)
1 sats (8 kassetter)
10 kassetter
8 kassetter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Samplingsvolym (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
10761195 12 mL 8 kassetter Paket med 8
10250054 0.5 mL 10 kassetter Paket med 10
10240294 3 mL 10 kassetter Paket med 10
10415525 3 mL 1 sats (10 kassetter) Paket med 10
10608854 12 mL 1 sats (8 kassetter) Paket med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10761195 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 66710
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ta bort salter och föroreningar och maximera provåtervinningen med detta semipermeabla membran med en 7 000 Dalton protein MW cut-off (7K MWCO).
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter (7K MWCO) underlättar enkelt och effektivt avlägsnande av salter och små föroreningar från proteiner eller andra makromolekyler större än 7 000 Dalton. De finns i fyra storlekar för att rymma provvolymer mellan 0,5 och 12 ml. Dessa enheter är enklare att använda än traditionella dialysslangar, vilket ger snabbare buffertbyte och mer fullständig provåtervinning.
Slide-A-Lyzer Kassetter kan användas för ett brett spektrum av applikationer inklusive avlägsnande av föroreningar med låg molekylvikt, buffertbyte, avsaltning, jämviktsdialys och provkoncentration. Flytande prover tillsätts och tas enkelt bort genom att penetrera den självtätande packningen med en injektionsnål fäst vid en spruta. Inga knutar, klämmor eller lock behövs för att täta enheterna och förhindra läckage och provförlust under dialysproceduren.
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter är konstruerade av två ark av lågbindande dialysmembran av regenererad cellulosa som är hermetiskt förseglade på vardera sidan av en silikonliknande packning inuti en inert plastram. Membranet och kassettmaterialen är kompatibla med de flesta vanliga laboratoriekemikalier och buffertar.
Funktioner av Slide-A-Lyzer Dialyskassetter:
•Lätt att använda —inga knutar eller klämmor behövs; injicera bara provet i kassetten och påbörja dialysen
• Platt kassettkammare för snabb dialys —med två membran ger högt förhållande mellan ytarea och volym som maximerar diffusionshastigheten jämfört med cylindriska dialysrör
• Rektangulär kassettdesign med hög återvinning —maximerar återvinning av hela provvolymen via någon av de fyra hörninsprutningsportarna
•Fyra kassettstorlekar —välj den kassett som bäst passar din provvolym
•Färgkodad —grön kassettram specificerar kassetter med 7 000 MW porstorleksmembran
Membranspecifikationer:
•Sammansättning: regenererad cellulosa syntetiserad med viskosmetoden
•Tjocklek: 0,9 till 1,2 mil (22,5 till 30μ m)
•Hydreringstid som krävs före användning: 2 minuter
•Glycerolinnehåll: 13%
•Svavelhalt: 0,1 till 0,15 %
•Innehåll av tungmetaller: spår
Volymintervall:
• 0,5 ml = 0,1 till 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 till 3 ml
• 12 ml = 3 till 12 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Reningsmål Buffertbyte, Protein
Membran Cellulosamembran, dialys
Formatera Kassett
MWCO 7,0 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Kvantitet 8 kassetter
Samplingsvolym (metrisk) 12 mL
Slide-A-Lyzer Dialyskassettteknologi är skyddad av USA Patent 5,503,741.