Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialyskassetter, 7K MWCO
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Samplingsvolym (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
Kvantitet:
1 sats (10 kassetter)
1 sats (8 kassetter)
10 kassetter
8 kassetter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
Beskrivning
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter (7K MWCO) underlättar enkelt och effektivt avlägsnande av salter och små föroreningar från proteiner eller andra makromolekyler större än 7 000 Dalton. De finns i fyra storlekar för att rymma provvolymer mellan 0,5 och 12 ml. Dessa enheter är enklare att använda än traditionella dialysslangar, vilket ger snabbare buffertbyte och mer fullständig provåtervinning.
Slide-A-Lyzer Kassetter kan användas för ett brett spektrum av applikationer inklusive avlägsnande av föroreningar med låg molekylvikt, buffertbyte, avsaltning, jämviktsdialys och provkoncentration. Flytande prover tillsätts och tas enkelt bort genom att penetrera den självtätande packningen med en injektionsnål fäst vid en spruta. Inga knutar, klämmor eller lock behövs för att täta enheterna och förhindra läckage och provförlust under dialysproceduren.
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter är konstruerade av två ark av lågbindande dialysmembran av regenererad cellulosa som är hermetiskt förseglade på vardera sidan av en silikonliknande packning inuti en inert plastram. Membranet och kassettmaterialen är kompatibla med de flesta vanliga laboratoriekemikalier och buffertar.
Funktioner av Slide-A-Lyzer Dialyskassetter:
•Lätt att använda —inga knutar eller klämmor behövs; injicera bara provet i kassetten och påbörja dialysen
• Platt kassettkammare för snabb dialys —med två membran ger högt förhållande mellan ytarea och volym som maximerar diffusionshastigheten jämfört med cylindriska dialysrör
• Rektangulär kassettdesign med hög återvinning —maximerar återvinning av hela provvolymen via någon av de fyra hörninsprutningsportarna
•Fyra kassettstorlekar —välj den kassett som bäst passar din provvolym
•Färgkodad —grön kassettram specificerar kassetter med 7 000 MW porstorleksmembran
Membranspecifikationer:
•Sammansättning: regenererad cellulosa syntetiserad med viskosmetoden
•Tjocklek: 0,9 till 1,2 mil (22,5 till 30μ m)
•Hydreringstid som krävs före användning: 2 minuter
•Glycerolinnehåll: 13%
•Svavelhalt: 0,1 till 0,15 %
•Innehåll av tungmetaller: spår
Volymintervall:
• 0,5 ml = 0,1 till 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 till 3 ml
• 12 ml = 3 till 12 ml
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter är konstruerade av två ark av lågbindande dialysmembran av regenererad cellulosa som är hermetiskt förseglade på vardera sidan av en silikonliknande packning inuti en inert plastram. Membranet och kassettmaterialen är kompatibla med de flesta vanliga laboratoriekemikalier och buffertar.
Funktioner av Slide-A-Lyzer Dialyskassetter:
•Lätt att använda —inga knutar eller klämmor behövs; injicera bara provet i kassetten och påbörja dialysen
• Platt kassettkammare för snabb dialys —med två membran ger högt förhållande mellan ytarea och volym som maximerar diffusionshastigheten jämfört med cylindriska dialysrör
• Rektangulär kassettdesign med hög återvinning —maximerar återvinning av hela provvolymen via någon av de fyra hörninsprutningsportarna
•Fyra kassettstorlekar —välj den kassett som bäst passar din provvolym
•Färgkodad —grön kassettram specificerar kassetter med 7 000 MW porstorleksmembran
Membranspecifikationer:
•Sammansättning: regenererad cellulosa syntetiserad med viskosmetoden
•Tjocklek: 0,9 till 1,2 mil (22,5 till 30μ m)
•Hydreringstid som krävs före användning: 2 minuter
•Glycerolinnehåll: 13%
•Svavelhalt: 0,1 till 0,15 %
•Innehåll av tungmetaller: spår
Volymintervall:
• 0,5 ml = 0,1 till 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 till 3 ml
• 12 ml = 3 till 12 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| Reningsmål | Buffertbyte, Protein |
| Membran | Cellulosamembran, dialys |
| Formatera | Kassett |
| MWCO | 7,0 kDa |
| Produktlinje | Slide-A-Lyzer |
| Kvantitet | 10 kassetter |
| Samplingsvolym (metrisk) | 0.5 mL |
Slide-A-Lyzer Dialyskassettteknologi är skyddad av USA Patent 5,503,741.