Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysflaskor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Slide-A-Lyzer Dialyskolvar (2K, 3,5K, 10K eller 20K MWCO) underlättar enkelt och effektivt avlägsnande av buffertsalter och små föroreningar i provvolymer upp till 250 ml. De är lätta att använda: tillsätt och ta bort provet med en serologisk pipett eller genom att direkt hälla provet genom en bred öppning med skruvlock i toppen av kolven. Inga knutar eller klämmor behövs för att täta enheterna. Slide-A-Lyzer Dialyskolvar tillverkas i renrumsförhållanden och har lågproteinbindande regenererade cellulosamembran för att säkerställa maximal provåtervinning och provrenhet.
Slide-A-Lyzer Dialysflaskor är tillverkade av två ark av lågbindande dialysmembran av regenererad cellulosa som är hermetiskt förseglade på vardera sidan av en inert plastkropp. Membranet och kolvens material är kompatibla med de flesta laboratoriebuffertar.
Funktioner av Slide-A-Lyzer Dialysflaskor:
•Lätt att använda —bara pipettera eller häll provet i kolven och påbörja dialys
• Platt kolvkammare för snabb dialys —med två membran ger högt förhållande mellan ytarea och volym, vilket möjliggör dialys av ett 250 ml prov på 8 timmar till över natten
• Utformningen av en rektangulär kolv med hög återvinningsgrad —maximerar återvinningen av hela provvolymen via öppning i toppen av kolven
•Flera molekylviktsgränser —väljer det membran MWCO som bäst passar ditt provs molekylvikt
Dialysmembranspecifikationer:
•Sammansättning: regenererad cellulosa
•Tjocklek: 0,–9 1,2 mil (22,5 till 30μ m); 2K MWCO = 2 mil (50μ m)
•Hydreringstid som krävs före användning: 2 minuter
•Glycerolinnehåll: spår (10K MWCO-innehåll är 21%)
•Svavelhalt: 0,04 0,–17 %
•Innehåll av tungmetaller: spåra
Med Slide-A-Lyzer Dialyskolvar, typiskt avlägsnande av föroreningar med låg molekylvikt, buffertbyte och avsaltning kan utföras på åtta timmar till över natten. Dialyshastigheten beror på en mängd olika faktorer, inklusive provvolym, storlek och form på molekylen som dialyseras, omrörning och temperatur. Minsta dialystid måste bestämmas empiriskt för varje specifikt system.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Dialyskolvar, 20K MWCO |
| Innehåll och lagring | Skickas vid omgivningstemperatur. Vid mottagande, förvara i rumstemperatur. |
| Reningsmål | Buffertbyte, Protein |
| Membran | Cellulosamembran, dialys |
| Formatera | Kolv |
| MWCO | 20 kDa |
| Produktlinje | Slide-A-Lyzer |
| Kvantitet | 4 flaskor |
| Samplingsvolym (metrisk) | 250 mL |