Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysflaskor
Produktkod. 13484199 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
2,0 kDa
20 kDa
3,5 kDa
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO unitSize
13484199 2,0 kDa Paket med 4
13494199 3,5 kDa Paket med 4
13404209 10 kDa Paket med 4
13414209 20 kDa Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13484199 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 87760
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Underlätta borttagning av salter och små föroreningar från proteiner eller makromolekyler i provvolymer upp till 250 ml. Varje Slide-A-Lyzer Dialyskolven tillhandahåller flytskivor som när de är fästa på kolvens hals gör att kolven kan flyta i vertikalt läge för enkel och säker hantering.
Slide-A-Lyzer Dialysflaskor (2K, 3,5K, 10K eller 20K MWCO) möjliggör enkel och effektiv borttagning av buffertsalter och små föroreningar i provvolymer upp till 250 ml. De är lätta att använda: Lägg till och ta ut provet med en serologisk pipett eller genom att direkt hälla provet genom en bred skruvlocksöppning högst upp på kolven. Inga knutar eller klämmor behövs för att täta enheterna. Slide-A-Lyzer Dialyskolvar tillverkas under renrumsförhållanden och har låg-proteinbindande regenererade cellulosamembran för att säkerställa maximal provutvinning och provrenhet.
Dialyskolvarna finns i distinkta färger, motsvarande porstorleken (MWCO) i dialysmembranet: lila (20 000 Daltons), orange (10 000 Daltons), rosa (3 500 Daltons) och blå (2 000 Daltons).
Slide-A-Lyzer Dialysflaskor är tillverkade av två ark lågbindande, regenererad cellulosamembran som är hermetiskt förseglade på vardera sidan av en inert plastkropp. Membran- och kolvmaterialen är kompatibla med de flesta laboratoriebuffertar.
Egenskaper hos Slide-A-Lyzer dialysflaskor:
  • Enkelt att använda—, pipettera eller häll provet i kolven och börja dialysen
  • Snabbdialysplatt—kolvkammare med två membran ger ett högt förhållande mellan yta och volym, vilket möjliggör dialys av ett 250 ml-prov på 8 timmar till över natten
  • Högåtervinningsrektangulär—kolvdesign maximerar återvinningen av hela provvolymen via öppning högst upp på kolven
  • Flera molekylviktsgränser—väljer det membran MWCO som bäst passar provets molekylvikt
Dialysmembranspecifikationer:
  • Sammansättning: regenererad cellulosa
  • Tjocklek: 0,9 –1,2 mil (22,5 till 30 μm); 2K MWCO = 2 mil (50 μm)
  • Vätsketid som krävs före användning: 2 minuter
  • Glycerolinnehåll: spår (10K MWCO är 21%)
  • Svavelhalt: 0,04 –0,17 %
  • Tungmetallinnehåll: spår
Med Slide-A-Lyzer dialysflaskor kan typisk lågmolekylär föroreningsborttagning, buffertbyte och saltning utföras på åtta timmar till över natten. Dialyshastigheten beror på flera faktorer, inklusive provvolym, molekylens storlek och form som dialyseres, omrörning och temperatur. Minsta dialystid måste bestämmas empiriskt för varje specifikt system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Skickas vid omgivningstemperatur. Vid mottagande, förvara i rumstemperatur.
Reningsmål Buffertbyte, Protein
Membran Cellulosamembran, dialys
Formatera Kolv
MWCO 2,0 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Kvantitet 4 flaskor
Samplingsvolym (metrisk) 250 mL
Produkttyp Dialysflaskor