Läs mer
Thermo Scientific™ Flytbojar, för 0,1 ml Slide-A-Lyzer™ MINI dialysenheter
Produktkod. 10127733 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
4 bojar
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10127733 4 bojar Paket med 4
1 options
Produktkod. 10127733 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 69588
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer MINI Dialys Device Float-bojar är flottar av lågdensitetspolyeten (LPDE) designade för att säkert hålla upp till 25 Slide-A-Lyzer MINI-dialysanordningar (endast 0,1 ml) för att möjliggöra arraydialys.
Flytbojar för Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysis Devices innehåller en inert konstruktion av lågdensitetspolyeten (LPDE) som är kompatibel med de flesta vattenhaltiga buffertförhållanden, och flottörerna kan tvättas och återanvändas. Dessa flytbojar gör det möjligt för användare att dialysera ett enda prov (rör) eller flera prover (25 array). Deras lättlästa kolumn- och radetiketter gör det enkelt att hålla reda på identiteten för olika prover.
Flytbojar för Slide-A-Lyzer MINI dialysenheter är avsedda att hålla Slide-A-Lyzer MINI dialysanordningar (endast 0,1 ml storlek), vars bottenytor är ett dialysgränssnitt som består av en cellulosamembranbarriär. Flottören håller anordningarna så att bottnarna kommer i kontakt med lösningen i vilken de flyter för dialys. LPDE-material är inte lämpligt för användning vid temperaturer över °50 C och är inte konstruerat för användning som vattenbadsflottor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Membran Cellulosamembran, dialys
Formatera MINI dialysenheter
Kapacitet (metrisk) 0.1 mL
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Kvantitet 4 bojar