Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialyskassetter, 3,5K MWCO
Produktkod. 17763727 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 mL
15 mL
30 mL
70 mL
125 mL
Kvantitet:
10 kassetter
6 kassetter
8 kassetter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
17763727 3 mL 10 kassetter Paket med 10
17854010 15 mL 8 kassetter Varje
17864010 30 mL 6 kassetter Varje
17874010 70 mL 6 kassetter Varje
17884010 125 mL 6 kassetter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17763727 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A52966
Grundläggande proteinbiologi
Använd kampanjkoden 27946
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 dialyskassetter underlättar snabb och problemfri dialys av provvolymer från 0,5 till 125 ml. Till skillnad från vanliga platta slangar kräver dessa innovativa enheter inga knutar eller klämmor som kan leda till läckage och provförlust.
De Slide-A-Lyzer G3-kassetter är dialysapparater för engångsbruk designade för att maximera prestanda och funktionalitet. De utgör ett lättanvänt och säkert alternativ till traditionella dialysslangar och används i ett brett spektrum av applikationer, inklusive föroreningar med låg molekylvikt och saltborttagning, buffertbyte och provkoncentration. Till skillnad från vanliga platta slangar kräver dessa innovativa enheter inga knutar eller klämmor som kan leda till läckage och provförlust.
De Slide-A-Lyzer G3-kassetter är dialysapparater för engångsbruk designade för att maximera prestanda och funktionalitet. De utgör ett lättanvänt och säkert alternativ till traditionella dialysslangar och används i ett brett spektrum av applikationer, inklusive föroreningar med låg molekylvikt och saltborttagning, buffertbyte och provkoncentration. Till skillnad från vanliga platta slangar kräver dessa innovativa enheter inga knutar eller klämmor som kan leda till läckage och provförlust.
De nya G3-kassetterna är ergonomiskt utformade för att vara betydligt lättare och mer kompakta än de tidigare generationerna, vilket gör dem lättare att hantera och mer praktiska att använda. Denna nya design erbjuder ett nytt lock som möjliggör enkel provladdning och hämtning, vilket ger visuell och haptisk feedback vid öppning och stängning för att säkerställa provöverföring och säkerhet. Provladdning och borttagning görs enkelt med en serologisk pipett eller injektionsnål (tillval) fäst på en spruta. Alla G3-kassetter har en inbyggd luftkammare som ger flytkraft och vertikal orientering under dialysprocessen.
Slide-A-Lyzer G3 dialyskassetter finns tillgängliga i fem olika storlekar, som rymmer provvolymer från 0,5 till 125 ml, och är försedda med 2K, 3,5K, 10K och 20K molekylviktsgränser (MWCOs).
Kassetterna’ Membranen är sammansatt av lågbindande regenererad cellulosa som ger maximal provrenhet och återvinning. Membranet och kassettmaterialen är kompatibla med de flesta vanliga laboratoriekemikalier och buffertar.
De Slide-A-Lyzer G3-kassetter med 10K MWCO erbjuds också i Electron Beam behandlat format för applikationer som att odla celler, rena virus eller utföra provberedning för andra applikationer som kräver förhållanden som minimerar risken för provkontamination. En dos som har bestämts för att sterilisera enheter användes baserat på biobelastningstestning för att identifiera anaerob tillväxt. Sterilitetstestning utförs inte på enskilda partier.
Funktioner av Slide-A-Lyzer G3 dialyskassetter inkluderar:
• Effektiv platt kassettkammare för dialys , —med två membran, ger högt förhållande mellan ytarea och volym och maximerar diffusionshastigheten
•Enkelt att använda —provladdning och borttagning med en pipett och/eller spruta
•Hög provåtervinning —lågbindande plast och membran hjälper till att minimera provförlusten jämfört med filtrering och hartssystem
• Förseglade membran med maximal provsäkerhet —förhindrar läckage som kan uppstå med dialysslangar och hemmagjorda enheter. Kepsar har visuell och haptisk återkoppling som säkerställer säker stängning av provkammaren
•Strömlinjeformad design —mindre plast, lättare enheter
•Självflytande format designat för —att flyta självständigt utan användning av externa bojar
•Bestrålat alternativ E-stråle —bestrålade kassetter finns tillgängliga för tillämpningar som kräver förhållanden som minimerar risken för provkontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Reningsmål Buffertbyte, Protein
Membran Cellulosamembran, dialys
Formatera Kassett
Kapacitet (metrisk) 3 mL
MWCO 3,5 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Kvantitet 10 kassetter