Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 dialyskassetter, 20K MWCO
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer G3-dialyskassetter möjliggör snabb och problemfri dialys av provvolymer från 1 till 125 ml. De är engångsdialysenheter utformade för att maximera prestanda och praktisk användning. De erbjuder ett lättanvänt och säkert alternativ till traditionell dialystub och används i en mängd olika tillämpningar, inklusive borttagning av föroreningar och salt med låg molekylvikt, buffertutbyte och provkoncentration.
De Slide-A-Lyzer G3-kassetter är dialysapparater för engångsbruk designade för att maximera prestanda och funktionalitet. De utgör ett lättanvänt och säkert alternativ till traditionella dialysslangar och används i ett brett spektrum av applikationer, inklusive föroreningar med låg molekylvikt och saltborttagning, buffertbyte och provkoncentration. Till skillnad från vanliga platta slangar kräver dessa innovativa enheter inga knutar eller klämmor som kan leda till läckage och provförlust.
De nya G3-kassetterna är ergonomiskt utformade för att vara betydligt lättare och mer kompakta än de tidigare generationerna, vilket gör dem lättare att hantera och mer praktiska att använda. Denna nya design erbjuder ett nytt lock som möjliggör enkel provladdning och hämtning, vilket ger visuell och haptisk feedback vid öppning och stängning för att säkerställa provöverföring och säkerhet. Provladdning och borttagning görs enkelt med en serologisk pipett eller injektionsnål (tillval) fäst på en spruta. Alla G3-kassetter har en inbyggd luftkammare som ger flytkraft och vertikal orientering under dialysprocessen.
Slide-A-Lyzer G3 dialyskassetter finns tillgängliga i fem olika storlekar, som rymmer provvolymer mellan 1 och 125 ml, och är försedda med 2K, 3,5K, 10K och 20K molekylviktsgränser (MWCOs).
Kassetterna’ Membranen är sammansatt av lågbindande regenererad cellulosa som ger maximal provrenhet och återvinning. Membranet och kassettmaterialen är kompatibla med de flesta vanliga laboratoriekemikalier och buffertar.
De Slide-A-Lyzer G3-kassetter med 10K MWCO erbjuds också i Gamma (γ ) Bestrålat format för applikationer som att odla celler, rena virus eller utföra provberedning för andra applikationer som kräver förhållanden som minimerar risken för provkontamination. Deγ -bestrålade kassetter behandlas med 20-36 kGy gammastrålning, en dos som har bestämts för att sterilisera enheterna baserade på både tryptikas sojabuljongmedium för att identifiera total tillväxt och flytande tioglykolatmedium för att identifiera anaerob tillväxt.
Funktioner av Slide-A-Lyzer G3 dialyskassetter inkluderar:
• Effektiv platt kassettkammare för dialys , —med två membran, ger högt förhållande mellan ytarea och volym och maximerar diffusionshastigheten
•Enkelt att använda —provladdning och borttagning med pipett och/eller spruta
•Hög provåtervinning —lågbindande plast och membran hjälper till att minimera provförlusten jämfört med filtrering och hartssystem
• Förseglade membran med maximal provsäkerhet —förhindrar läckage som kan uppstå med dialysslangar och hemmagjorda enheter. Kepsar har visuell och haptisk återkoppling som säkerställer säker stängning av provkammaren
•Strömlinjeformad design —mindre plast, lättare enheter
•Självflytande format designat för —att flyta självständigt utan användning av externa bojar
•Bestrålat alternativ E-stråle —bestrålade kassetter finns tillgängliga för tillämpningar som kräver förhållanden som minimerar risken för provkontamination
Specifikationer
Specifikationer
| Reningsmål | Buffertbyte, Protein |
| Membran | Cellulosamembran, dialys |
| Formatera | Kassett |
| Kapacitet (metrisk) | 3 mL |
| MWCO | 20 kDa |
| Produktlinje | Slide-A-Lyzer |
| Kvantitet | 10 kassetter |