Läs mer
Epredia™ Skjutkorgar och hängare för Epredia™ ClearVue™ Täckglasögon
Produktkod. 12628196 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Gemini Korg, Svart Slider
Gemini Korg, vit skjutreglage
Leica Korg, Svart Slider
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12628196
Brand: Epredia™ A79210064
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa skjutkorgar och hängare med Epredia™ ClearVue™ Täckglas för att göra den kompatibel med alla automatiska glidfärger.
  • Tillåt utrustningskompatibilitet med en mängd olika färger
  • Kan laddas på mix-or-match-sätt
  • Säljs i set om fem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Gemini Korg, Svart Slider
För användning med (utrustning) Epredia ClearVue Täckglasögon
Kvantitet 5 Pk.