Läs mer
Leica Microsystems Darkfield Slider
Produktkod. 11954759
Typ:
Simple Darkfield Slider
Produktkod. 11954759
Brand: Leica Microsystems 11501158
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Förbättra klarheten i ofärgade provbilder genom att öka kontrasten mellan prov och bakgrund via mörkfältmetodologi. Leica Microsystems™ Darkfield Slider tillåter visualisering av små strukturer som vanligtvis förbises av ljusfältsobservationer.
  • Förbättrar klarheten.
  • Ökar kontrasten.
  • Passar DM-modellmikroskop med slits Abbe kondensorer.
Specifikationer
Typ Simple Darkfield Slider
För användning med (utrustning) Mikroskop i DM-serien med slitsar Abbe kondensorer