Läs mer
Fisherbrand™ Rutschhållare
Produktkod. 11784356 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
Arkivlåda
Utan förvaringsbox
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11784356 Utan förvaringsbox -
11774356 Arkivlåda Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11784356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00 SEK
    137.12 SEK / Paket med 12
    Save 33.88 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Indexflikar på varje hållare för diareferens och klassificering
  • Varje hållare tar emot fyra objektglas, storlekar 3 x 1 tum eller 75 x 25 mm
  • Levereras med eller utan arkivlåda i plast
  • Objektglashållarset innehåller 12 5 x 3 tum. (127 x 76 mm) glidhållare
  • Hållare kan också förvaras i Fisherbrand Microslide Skåp (kat. nr. 12-588-30)
Specifikationer
Enheten håller 4 diabilder/kort
Inkluderar Utan förvaringsbox
Längd (engelska) 12,5 tum (Glidhållare)
Längd (engelska) Slide 3 tum
Längd (metrisk) 127 mm (slidhållare)
Längd (metrisk) glid 75 mm
Material Kartong försedd med en skyddande plastram
Storlek 75 x 25 mm och 3 x 1 tum.
Bredd (engelska) 3 tum (Glidhållare)
Bredd (engelska) Slide 1 tum
Bredd (metrisk) 76 mm (slidhållare)
Bredd (metrisk) glid 25 mm