Läs mer
Fisherbrand™ Rutschhållare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
File box
Utan förvaringsbox
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Indexflikar på varje hållare för diareferens och klassificering
- Each holder accepts four slides, sizes 3 x 1 in. or 75 x 25mm
- Supplied with or without plastic filing box
- Slide holder set includes 12 5 x 3 in. (127 x 76mm) slide holders
- Holders can also be stored in the Fisherbrand Microslide Cabinet (Cat. No. 12-588-30)
Specifikationer
Specifikationer
| Enheten håller | 4 Slides/Card |
| Inkluderar | File box |
| Längd (engelska) | 12.5 in. (Slide Holder) |
| Längd (engelska) Slide | 3 in. |
| Längd (metrisk) | 127 mm (Slide Holder) |
| Längd (metrisk) glid | 75 mm |
| Material | Cardboard fitted with a protective plastic frame |
| Storlek | 75 x 25 mm and 3 x 1 in. |
| Bredd (engelska) | 3 in. (Slide Holder) |
| Bredd (engelska) Slide | 1 in. |
| Visa mer |