Läs mer
Labnet™ Slide Spinner
Kapacitet:
2 standard diabilder
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för att ta bort tvättbuffert från mikroarrayer före skanning
- Avtagbara kassetter fångar bekvämt upp all vätska
- Torkar snabbt 2 objektglas
- Designad för torkning av vätska från objektglas, vanligtvis objektglas med mikroarray
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2 standard diabilder |
| Max. Hastighet | 4,800 rpm |
| Typ | Slide Spinner |
| Mått (HWD) | 11,7 x 15 x 15 cm (4,6 x 5,9 x 5,9 tum) |
| Frekvens | 50 Hz |