Läs mer
Ohaus™ Slide Staining Rack
Handla allt Ohaus Produkter
Längd (metrisk):
603.00 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av rostfritt stål
- Lämplig för glidfärgning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slide Staining Rack |
| Material | Rostfritt stål |
| Beskrivning | Klämma, icke-elektrisk, CLN-STNRK |
| Höjd (metrisk) | 603 mm |
| Längd (engelska) | 23,70 tum. |
| Längd (metrisk) | 603.00 mm |
| Bredd (engelska) | 3,50 tum. |
| Bredd (metrisk) | 89.00 mm |