Läs mer
BRAND™ Slide Staining Trough
Produktkod. 10251951 Handla allt Brand Produkter
Change view
Material:
POM
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10251951 POM Paket med 5
1 options
Produktkod. 10251951 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 471500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Slide Staining Trough with a close fitting lid that helps protect against evaporation.
  • For 25 slides
  • Close fitting lid helps protect against evaporation
  • Tray has a fold down handle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Slides
Typ Staining Trough
Material POM