Beskrivning
- Soda-lime glas
- För 16 bilder
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Soda Lime Glas |
| Typ | Hellendahl-mönstret |
| För användning med (utrustning) | 76 x 26 mm diabilder |
| Inkluderar | Lock |
| Slide Count | 16 |
| Mått (L x B x H) | 10 x 5 x 9.5 mm |