Läs mer
Kartell Slide Storing System
Produktkod. 18007801
Change view
Inkluderar:
4 fasta fötter
4 svängbara hjul
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
18007801 4 fasta fötter
18087761 4 svängbara hjul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18007801 Leverantör Kartell Leverantörsnummer 00946L1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6750.00 SEK
    6474.21 SEK / Paket med 1
    Save 275.79 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Förvaringssystem för objektglas utformat för klassificering och förvaring av objektglas, tillverkat av PMMA med hög slagkraft. Den halvtransparenta isfärgen ger ett attraktivt utseende medan metallstrukturen gör den stabil, samtidigt som den säkerställer värdet av lätthet, funktionalitet, styrka och hållbarhet.
  • Varje låda rymmer upp till 13 stöd för diabilder (kod 921) och genomskinliga täckplåtar (kod 920), som kan beställas separat
  • Varje objektglasstöd kan innehålla 100 objektglas, lätt utdragbara
  • Varje hålighet är numrerad
  • De genomskinliga locken garanterar en enkel kontroll av innehållet och skyddar objektglasen från damm och andra främmande kroppar
  • Det kompletta lagringssystemet kan därför innehålla upp till 5 200 objektglas
Specifikationer
Typ Skjut förvaringsskåp
Glidkapacitet 5000
För användning med (utrustning) Klassificering och förvaring av objektglas
Inkluderar 4 fasta fötter