Läs mer
Micronova™ SlideMop™ Moppskydd
BIOPHARMA
Produktkod. 16656172 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Skötselråd:
Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
Produktkod. Skötselråd
16656172 Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
1 options
Produktkod. 16656172 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer MZCR6316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00 SEK
    2005.78 SEK / Paket med 24
    Save 44.22 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
Ett enkelt, effektivt moppsystem med robusta, hopfällbara plattor som enkelt glider in i det quiltade polyestermoppskyddet och låses på plats med en enkel tryck nedåt. Finns i ett urval av rostfritt stål eller polypropenram.
Micronova SlideMop™ Flat Head Mop Frame and Covers är utformad för användning i den traditionella 'doppa och vrida'-metoden eller som en 'mättnad'-metod där vätskehantering och/eller platsbesparing är en faktor.
  • Hopfällbar ram med platt huvud och polyesterskydd
  • Lätt, ekonomisk design för användning i hela anläggningen
  • Quiltade polyestermoppöverdrag med polyesterdynor inuti för desinfektionsspridning
  • Val av rostfri stål- eller plastram
  • Svängled säkerställer korrekt lyft- och dragteknik eller rengöringstekniker enligt åtta
  • För användning med vanliga handtag i plast eller aluminium
  • Kan användas med SSU-seriens rostfria stålhandtag med en ACME-adapter
  • Användning med W-94 eller W-92 wringer
  • Tillverkad för användning i kontrollerade miljöer, ISO 5 till 9
  • Tillgänglig gamma bestrålad: 25 kGy minsta dos
  • God kemikaliebeständighet
  • Autoklaveringsbar
Moppram såldes separat.
Specifikationer
Produkttyp Flat Head Mop Cover
Färg Vitt
Längd (engelska) 16 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 41 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (utrustning) Skopor och Wringer
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrumsytor
Färgkodad Nej
Material Polyester