Läs mer
Micronova™ SlideMop™ Platt huvudram och moppöverdrag
Produktkod. 16686172 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
16686172 Polypropen Varje
16676172 Rostfritt stål -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16686172 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer QSM16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00 SEK
    574.53 SEK / Paket med 1
    Save 17.47 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Ett enkelt, effektivt moppsystem med robusta, hopfällbara plattor som enkelt glider in i det quiltade polyestermoppskyddet och låses på plats med en enkel tryck nedåt. Finns i ett urval av rostfritt stål eller polypropenram.
Micronova SlideMop™ Flat Head Mop Frame and Covers är utformad för användning i den traditionella 'doppa och vrida'-metoden eller som en 'mättnad'-metod där vätskehantering och/eller platsbesparing är en faktor.
  • Hopfällbar ram med platt huvud och polyesterskydd
  • Lätt, ekonomisk design för användning i hela anläggningen
  • Quiltade polyestermoppöverdrag med polyesterdynor inuti för desinfektionsspridning
  • Val av rostfri stål- eller plastram
  • Svängled säkerställer korrekt lyft- och dragteknik eller rengöringstekniker enligt åtta
  • För användning med vanliga handtag i plast eller aluminium
  • Kan användas med SSU-seriens rostfria stålhandtag med en ACME-adapter
  • Användning med W-94 eller W-92 wringer
  • Tillverkad för användning i kontrollerade miljöer, ISO 5 till 9
  • Tillgänglig gamma bestrålad: 25 kGy minsta dos
  • God kemikaliebeständighet
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp SlideMop Hopfällbar ram
Färg Grå
Längd (engelska) 16 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 41 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
Inkluderar Gängat handtagsfäste
För användning med (utrustning) Skopor och Wringer
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrumsytor
Färgkodad Nej