Beskrivning
- Polyester moppöverdrag för användning med the Micronova SlideMop™ Mopp med platt huvud. (För SlideMop ram, se QSM16.)
- Quiltade polyestermoppöverdrag med polyesterkuddeinteriör för spridning av desinfektionsmedel Tillverkad för användning i kontrollerade miljöer, ISO 5 till 9
- God kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bestrålad Mop Slipcover |
| Typ av huvud | Plan |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 16 tum |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 41 cm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Skötselråd | Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C. |
| För användning med (utrustning) | För användning med ram i rostfritt stål |
| Visa mer |