Beskrivning
Bildbilder på din höginnehållsscreening (HCS) eller hög innehållsanalys (HCA) läsare eller på något instrument där du använder en standardmikroplatta, med Thermo Scientific™ Slideport™ Bildhållare.
- Slideport har testats för att avbilda ett brett utbud av provtyper inklusive fixerade och levande celler, vävnadssnitt, vävnadsmikroarrayer och pärlor
- Bildbilder som om du avbildade med vanliga mikroplattor. Alla mikroskop eller plattläsare som accepterar standardmikroplattor kommer också att acceptera Slideport
- Två kjolhöjder tillgängliga för att rymma en mängd olika läsare och mål
- Automatisera avbildning av dina bilder genom att använda Slideports automatiseringskompatibilitet
- Slideport kan användas vid en mängd olika temperaturer från 4° till °37 C, vilket möjliggör flexibilitet i lagrings- och bildbehandlingsförhållanden
- Kompatibel med: HCS-läsare eller något instrument som använder en standardmikroplatta, de Thermo Scientific Instrument med högt innehåll
- De Thermo Scientific™ Slideport™ Slide Insert håller objektglas i en ram som passar Thermo Scientific™ Instrument med högt innehåll. Diabilder kan avbildas med många objektiv på grund av två tillgängliga kjolhöjder.
- Innehåll: en Slideport Slide Insert
- Stapla enkelt diabilder för automatisk bildbehandling med eller utan lock
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slide Insert |
| Produktlinje | Slideport |
| Beskrivning | Cellomics Slideport Slidinsatser |
| Kompatibilitet | HCS-läsare eller något instrument som använder en standardmikroplatta |
| För användning med (utrustning) | CellInsight CX5 HCS-plattform, ArrayScan HCA-läsare |
| Håller | 4 objektglas per insats |
| Kvantitet | 1 förpackning |