Läs mer
CELLPATH SLIDERITE SUPA MEGA SLIDE - KARTONGPOST
Produktkod. 30226315
Change view
Glidkapacitet:
1
Produktkod. Glidkapacitet
30226315 1
1 options
Produktkod. 30226315 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer WEX050001A
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De robusta kartongpostarna är tillverkade av en enstykslist som ger ett högt skydd för Mega- och Supa Mega-slides.
  • Viktiga fördelar:
  • Passar slides upp till 76 x 52 mm
  • Ekonomisk
  • Återanvändbar
  • Tålig och hållbar
Specifikationer
Typ Objektglashållare
Glidkapacitet 1