Läs mer
Hecht Karl™ Bilder
Produktkod. 11308813
Räkna väl:
1
2
3
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11308813
Brand: Hecht Karl™ 42411010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Perfekt lämpad för att hålla vätskor och kulturer för mikroskopisk undersökning. Karl Hecht™ Kavitetsrutschbanor/Plåtar finns med en eller flera håligheter och i enkelglas- eller plattformat.
  • Mikroskopobjektglas/plattor med ett eller flera hålrum.
  • Slipade kanter.
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
Typ Glida
Räkna väl 2
Kvantitet 1 förpackning
Mått (L x B) 76 x 26 mm