Läs mer
Hecht Karl™ Bilder
Produktkod. 11745075
Räkna väl:
1
2
3
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11745075
Brand: Hecht Karl™ 42412010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perfekt lämpad för att hålla vätskor och kulturer för mikroskopisk undersökning. Karl Hecht™ Kavitetsrutschbanor/Plåtar finns med en eller flera håligheter och i enkelglas- eller plattformat.
  • Mikroskopobjektglas/plattor med ett eller flera hålrum.
  • Slipade kanter.
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
Typ Glida
Räkna väl 3
Kvantitet 1 förpackning
Mått (L x B) 76 x 26 mm