Läs mer
Hecht Karl™ Bilder
Produktkod. 11875930
Change view
Räkna väl:
1
2
3
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räkna väl Förpackningsstorlek
11875930 2 -
11308813 2 Varje
10073831 1 Varje
11745075 3 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11875930 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 42411010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2404.50 SEK
    1614.92 SEK / Paket med 50
    Save 789.58 SEK
    32% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Perfekt lämpad för att hålla vätskor och kulturer för mikroskopisk undersökning. Karl Hecht™ Kavitetsrutschbanor/Plåtar finns med en eller flera håligheter och i enkelglas- eller plattformat.
  • Mikroskopobjektglas/plattor med ett eller flera hålrum.
  • Slipade kanter.
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
Typ Glida
Räkna väl 2
Kvantitet 1 förpackning
Mått (L x B) 76 x 26 mm