Läs mer
Thermo Scientific™ Rack för Thermo Scientific™ 4-hyllor TSX/TDE-serien Frys
Produktkod. 10744984 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
Lådor (2 tum)
Lådor (3 tum)
Matris-internt gängade rör (1 ml)
Matrix 2D-rör (500μ L)
Mikroplattor
Nunc Kryobanksrör med intern gänga eller matrisskruvsrör (500 μl)
Nunc Kryobanksrör med invändigt gängade rör (5 ml)
Rör (1,0 till 1,4 mL eller 1,8 mL), 35 lådor/ställ
Rör (1,0 till 1,4 ml eller 1,8 ml)
Rör, 16 lådor/ställ
Rör, 18 lådor/ställ
Rör, 21 lådor/ställ
Rör, 24 lådor/ställ
Rör, 28 lådor/ställ
Rör, 32 lådor/ställ
Rör, 48 lådor/ställ
Rör, 56 lådor/ställ
Produkttyp:
Frysställ från sidan (justerbar)
Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn)
Frysställ med skjutbar låda (rör)
Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor)
Skjutande lådställ (rörlådor)
För användning med (utrustning):
900-serien 13CF, TSE240
900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400
900-serien 28CF, TSE600
EXF och HFU serierna 200, 300, 400 och 600
Forma 88 000 och TSU Serie
Forma 900, Forma 7000, TSE, TSD Sereis (28 kubikfot)
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T-serien
TDE och TSX serier (4 hyllor)
Förpackningsstorlek:
Varje
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Produkttyp För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10744984 Lådor (2 tum) Skjutande lådställ (rörlådor) TDE och TSX serier (4 hyllor) Varje
15150529 Matris-internt gängade rör (1 ml) Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) Forma 88 000 och TSU Serie Varje
15140519 Rör, 32 lådor/ställ Frysställ med skjutbar låda (rör) 900-serien 13CF, TSE240 Varje
15150519 Rör, 48 lådor/ställ Frysställ med skjutbar låda (rör) 900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400 Varje
15170519 Rör, 56 lådor/ställ Frysställ med skjutbar låda (rör) 900-serien 28CF, TSE600 Varje
15160519 Matrix 2D-rör (500μ L) Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) Forma 88 000 och TSU Serie Varje
15180519 Rör, 24 lådor/ställ Frysställ med skjutbar låda (rör) 900-serien 13CF, TSE240 Varje
15190519 Nunc Kryobanksrör med intern gänga eller matrisskruvsrör (500 μl) Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) 900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400 Varje
15110529 Nunc Kryobanksrör med intern gänga eller matrisskruvsrör (500 μl) Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) 900-serien 28CF, TSE600 Varje
15100529 Nunc Kryobanksrör med intern gänga eller matrisskruvsrör (500 μl) Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) Forma 88 000 och TSU Serie Varje
15120529 Rör, 16 lådor/ställ Frysställ med skjutbar låda (rör) 900-serien 13CF, TSE240 Varje
15130529 Matris-internt gängade rör (1 ml) Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) 900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400 Varje
15140529 Rör, 28 lådor/ställ Frysställ med skjutbar låda (rör) 900-serien 28CF, TSE600 Varje
15100539 Mikroplattor Frysställ med skjutbar låda (rör) 900-serien 13CF, TSE240 Varje
15110539 Mikroplattor Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) 900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400 Varje
15120539 Rör (1,0 till 1,4 mL eller 1,8 mL), 35 lådor/ställ Frysställ med skjutbar låda (rör) 900-serien 28CF, TSE600 Varje
11810553 Rör (1,0 till 1,4 ml eller 1,8 ml) Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) Forma 88 000 och TSU Serie Varje
15170529 Rör, 18 lådor/ställ Frysställ med skjutbar låda (rör) EXF och HFU serierna 200, 300, 400 och 600 Varje
15180529 Rör, 21 lådor/ställ Frysställ med skjutbar låda (rör) EXF och HFU serierna 200, 300, 400 och 600 Varje
15190529 Nunc Kryobanksrör med invändigt gängade rör (5 ml) Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T-serien Varje
13114544 Lådor (2 tum) Skjutande lådställ (rörlådor) Forma 900, Forma 7000, TSE, TSD Sereis (28 kubikfot) Varje
11870543 Lådor (2 tum) Frysställ från sidan (justerbar) TDE och TSX serier (4 hyllor) Varje
11880543 Lådor (3 tum) Frysställ från sidan (justerbar) TDE och TSX serier (4 hyllor) Varje
11890543 Mikroplattor Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) TDE och TSX serier (4 hyllor) Varje
11860543 Mikroplattor Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) TDE och TSX serier (4 hyllor) Varje
13167444 Lådor (3 tum) Skjutande lådställ (rörlådor) TDE och TSX serier (4 hyllor) Varje
11706469 Lådor (3 tum) Skjutande lådställ (rörlådor) TDE och TSX serier (4 hyllor) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Produktkod. 10744984 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 920090
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-12-2026
Maximera tublagringskapaciteten per frys med en inredningslösning för fyra innerdörrar, ultralåga temperaturfrysar.
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Ställar för TSX/TDE 4-hyllsystems frysar såväl som tidigare generationer Forma™ 88 000 och TSU Serie frysar. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
  • Med skjutbara lådställ
  • Justerbara sidoställ för lådor
  • Standard/deepwell mikroplattställ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2 tum Lådställ - Skjutlåda
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Silver
Håller Lådor (2 tum)
Material Rostfritt stål
Positioner 25 lådor/ställ
Form Fyrkantig
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) TDE och TSX serier (4 hyllor)
Bredd (engelska) 5,5 tum
Höjd (engelska) 11,9 tum.
Djup (engelska) 25,8 tum.
Djup (metriskt) 65.5 cm
Produkttyp Skjutande lådställ (rörlådor)
Hyllor 5
Höjd (metrisk) 30.2 cm
Bredd (metrisk) 14 cm