|
11870543
|
Lådor (2 tum)
|
Frysställ från sidan (justerbar)
|
TDE och TSX serier (4 hyllor)
|
Varje
|
|
15150529
|
Matris-internt gängade rör (1 ml)
|
Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor)
|
Forma 88 000 och TSU Serie
|
Varje
|
|
15140519
|
Rör, 32 lådor/ställ
|
Frysställ med skjutbar låda (rör)
|
900-serien 13CF, TSE240
|
Varje
|
|
15150519
|
Rör, 48 lådor/ställ
|
Frysställ med skjutbar låda (rör)
|
900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400
|
Varje
|
|
15170519
|
Rör, 56 lådor/ställ
|
Frysställ med skjutbar låda (rör)
|
900-serien 28CF, TSE600
|
Varje
|
|
15160519
|
Matrix 2D-rör (500μ L)
|
Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor)
|
Forma 88 000 och TSU Serie
|
Varje
|
|
15180519
|
Rör, 24 lådor/ställ
|
Frysställ med skjutbar låda (rör)
|
900-serien 13CF, TSE240
|
Varje
|
|
15190519
|
Nunc Kryobanksrör med intern gänga eller matrisskruvsrör (500 μl)
|
Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor)
|
900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400
|
Varje
|
|
15110529
|
Nunc Kryobanksrör med intern gänga eller matrisskruvsrör (500 μl)
|
Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor)
|
900-serien 28CF, TSE600
|
Varje
|
|
15100529
|
Nunc Kryobanksrör med intern gänga eller matrisskruvsrör (500 μl)
|
Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor)
|
Forma 88 000 och TSU Serie
|
Varje
|
|
15120529
|
Rör, 16 lådor/ställ
|
Frysställ med skjutbar låda (rör)
|
900-serien 13CF, TSE240
|
Varje
|
|
15130529
|
Matris-internt gängade rör (1 ml)
|
Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor)
|
900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400
|
Varje
|
|
15140529
|
Rör, 28 lådor/ställ
|
Frysställ med skjutbar låda (rör)
|
900-serien 28CF, TSE600
|
Varje
|
|
15100539
|
Mikroplattor
|
Frysställ med skjutbar låda (rör)
|
900-serien 13CF, TSE240
|
Varje
|
|
15110539
|
Mikroplattor
|
Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor)
|
900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400
|
Varje
|
|
15120539
|
Rör (1,0 till 1,4 mL eller 1,8 mL), 35 lådor/ställ
|
Frysställ med skjutbar låda (rör)
|
900-serien 28CF, TSE600
|
Varje
|
|
11810553
|
Rör (1,0 till 1,4 ml eller 1,8 ml)
|
Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor)
|
Forma 88 000 och TSU Serie
|
Varje
|
|
15170529
|
Rör, 18 lådor/ställ
|
Frysställ med skjutbar låda (rör)
|
EXF och HFU serierna 200, 300, 400 och 600
|
Varje
|
|
15180529
|
Rör, 21 lådor/ställ
|
Frysställ med skjutbar låda (rör)
|
EXF och HFU serierna 200, 300, 400 och 600
|
Varje
|
|
15190529
|
Nunc Kryobanksrör med invändigt gängade rör (5 ml)
|
Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor)
|
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T-serien
|
Varje
|
|
13114544
|
Lådor (2 tum)
|
Skjutande lådställ (rörlådor)
|
Forma 900, Forma 7000, TSE, TSD Sereis (28 kubikfot)
|
Varje
|
|
11880543
|
Lådor (3 tum)
|
Frysställ från sidan (justerbar)
|
TDE och TSX serier (4 hyllor)
|
Varje
|
|
11890543
|
Mikroplattor
|
Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn)
|
TDE och TSX serier (4 hyllor)
|
Varje
|
|
11860543
|
Mikroplattor
|
Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn)
|
TDE och TSX serier (4 hyllor)
|
Varje
|
|
10744984
|
Lådor (2 tum)
|
Skjutande lådställ (rörlådor)
|
TDE och TSX serier (4 hyllor)
|
Varje
|
|
13167444
|
Lådor (3 tum)
|
Skjutande lådställ (rörlådor)
|
TDE och TSX serier (4 hyllor)
|
Varje
|
|
11706469
|
Lådor (3 tum)
|
Skjutande lådställ (rörlådor)
|
TDE och TSX serier (4 hyllor)