Läs mer
- Home
- Products
- Rack
- Frysförvaringsställ
- Thermo Scientific™ Rack för Thermo Scientific™ 4-hyllor TSX/TDE-serien Frys
Thermo Scientific™ Rack för Thermo Scientific™ 4-hyllor TSX/TDE-serien Frys
Produktkod. 11880543 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Håller | Produkttyp | För användning med (utrustning) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11880543 | Lådor (3 tum) | Frysställ från sidan (justerbar) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 15150529 | Matrix™ 1 ml invändigt gängade skruvtoppsrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Forma 88 000 och TSU Serie | Varje |
| 15140519 | Rör, 32 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 13CF, TSE240 | Varje |
| 15150519 | Rör, 48 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400 | Varje |
| 15170519 | Rör, 56 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 28CF, TSE600 | Varje |
| 15160519 | Matrix 2D-rör (500μ L) | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Forma 88 000 och TSU Serie | Varje |
| 15180519 | Rör, 24 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 13CF, TSE240 | Varje |
| 15190519 | Nunc™ Cryobank™ 500μ L invändigt gängade rör eller Matrix™ μ500 L skruvrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | 900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400 | Varje |
| 15110529 | Nunc™ Cryobank™ 500μ L invändigt gängade rör eller Matrix™ μ500 L skruvrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | 900-serien 28CF, TSE600 | Varje |
| 15100529 | Nunc™ Cryobank™ 500μ L invändigt gängade rör eller Matrix™ μ500 L skruvrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Forma 88 000 och TSU Serie | Varje |
| 15120529 | Rör, 16 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 13CF, TSE240 | Varje |
| 15130529 | Matrix™ 1 ml invändigt gängade skruvtoppsrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | 900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400 | Varje |
| 15140529 | Rör, 28 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 28CF, TSE600 | Varje |
| 15100539 | Mikroplattor, 20 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 13CF, TSE240 | Varje |
| 15110539 | Mikroplattor | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | 900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400 | Varje |
| 15120539 | Rör (1,0 till 1,4 mL eller 1,8 mL), 35 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 28CF, TSE600 | Varje |
| 11810553 | Nunc™ Spärrställ för 1,8 mL externt gängade universalrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Forma 88 000 och TSU Serie | Varje |
| 15170529 | Rör, 18 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | EXF och HFU serierna 200, 300, 400 och 600 | Varje |
| 15180529 | Rör, 21 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | EXF och HFU serierna 200, 300, 400 och 600 | Varje |
| 15190529 | Nunc™ Cryobank™ 5,0 ml invändigt gängade rör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Revco UxF och HERAFreeze HFU-T-serien | Varje |
| 13114544 | Lådor (2 tum) | Skjutbara lådställ (rörlådor) | Forma 900, Form 7000, TSE och TSD Sereis (28 cu. Ft. modeller) | Varje |
| 11870543 | Lådor (2 tum) | Frysställ från sidan (justerbar) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 11890543 | Mikroplattor | Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 11860543 | Mikroplattor | Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 10744984 | Lådor (2 tum) | Skjutbara lådställ (rörlådor) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 13167444 | Lådor (3 tum) | Skjutbara lådställ (rörlådor) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 11706469 | Lådor (3 tum) | Skjutbara lådställ (rörlådor) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
Beskrivning
Maximera tublagringskapaciteten per frys med en inredningslösning för fyra innerdörrar, ultralåga temperaturfrysar.
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Ställar för TSX/TDE 4-hyllsystems frysar såväl som tidigare generationer Forma™ 88 000 och TSU Serie frysar. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
- Med skjutbara lådställ
- Justerbara sidoställ för lådor
- Standard/deepwell mikroplattställ
Garanti
Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 3 in. Box Racks - Adjustable side access rack |
| Färg | Silver |
| Håller | Lådor (3 tum) |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 15 lådor/ställ |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) |
| Bredd (engelska) | 5,3 tum |
| Höjd (engelska) | 11,6 tum |
| Djup (engelska) | 26,8 tum |
| Djup (metriskt) | 68.1 cm |
| Produkttyp | Frysställ från sidan (justerbar) |
| Hyllor | 3 nivåer |
| Höjd (metrisk) | 29.5 cm |
| Bredd (metrisk) | 13.5 cm |
| Visa mer Visa mindre |