Läs mer
Thermo Scientific™ Rack för Thermo Scientific™ 4-hyllor TSX/TDE-serien Frys
Produktkod. 15140519 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
Lådor (2 tum)
Lådor (3 tum)
Matrix 2D-rör (500μ L)
Matrix™ 1 ml invändigt gängade skruvtoppsrör
Mikroplattor
Mikroplattor, 20 lådor/ställ
Nunc™ Cryobank™ 5,0 ml invändigt gängade rör
Nunc™ Cryobank™ 500μ L invändigt gängade rör eller Matrix™ μ500 L skruvrör
Nunc™ Spärrställ för 1,8 mL externt gängade universalrör
Rör (1,0 till 1,4 mL eller 1,8 mL), 35 lådor/ställ
Rör, 16 lådor/ställ
Rör, 18 lådor/ställ
Rör, 21 lådor/ställ
Rör, 24 lådor/ställ
Rör, 28 lådor/ställ
Rör, 32 lådor/ställ
Rör, 48 lådor/ställ
Rör, 56 lådor/ställ
Produkttyp:
Frysställ från sidan (justerbar)
Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn)
Frysställ med skjutbar låda (rör)
Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor)
Skjutbara lådställ (rörlådor)
För användning med (utrustning):
900-serien 13CF, TSE240
900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400
900-serien 28CF, TSE600
EXF och HFU serierna 200, 300, 400 och 600
Forma 88 000 och TSU Serie
Forma 900, Form 7000, TSE och TSD Sereis (28 cu. Ft. modeller)
Revco UxF och HERAFreeze HFU-T-serien
Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15140519
Brand: Thermo Scientific™ 1950781
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maximera tublagringskapaciteten per frys med en inredningslösning för fyra innerdörrar, ultralåga temperaturfrysar.
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Ställar för TSX/TDE 4-hyllsystems frysar såväl som tidigare generationer Forma™ 88 000 och TSU Serie frysar. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
Thermo Scientific fryshyllor och slanglösningar erbjuder en bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen i ditt laboratorium. Våra inredningslösningar är designade för att rymma rör från μ200 L upp till 5,0 ml, och erbjuder maximerad provlagringskapacitet för både fem och fyra innerdörrsfrysar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Frysställ med skjutbar låda (rör)
Färg Silver
Håller Rör, 32 lådor/ställ
Positioner 96/Låda
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
För användning med (utrustning) 900-serien 13CF, TSE240
Fryskompatibilitet (innerdörrar) 4
Antal ställ 4
Antal hyllor per frys 16
Bredd (metrisk) 30.2 cm
Bredd (engelska) 11,9 tum.
Höjd (metrisk) 42.2 cm
Höjd (engelska) 16,6 tum.
Djup (engelska) 5,5 tum
Djup (metriskt) 14 cm