Läs mer
Thermo Scientific™ Rack för Thermo Scientific™ 4-hyllor TSX/TDE-serien Frys
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Maximera tublagringskapaciteten per frys med en inredningslösning för fyra innerdörrar, ultralåga temperaturfrysar.
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Ställar för TSX/TDE 4-hyllsystems frysar såväl som tidigare generationer Forma™ 88 000 och TSU Serie frysar. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
Thermo Scientific fryshyllor och slanglösningar erbjuder en bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen i ditt laboratorium. Våra inredningslösningar är designade för att rymma rör från μ200 L upp till 5,0 ml, och erbjuder maximerad provlagringskapacitet för både fem och fyra innerdörrsfrysar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Frysställ med skjutbar låda (rör) |
| Färg | Silver |
| Håller | Rör, 24 lådor/ställ |
| Positioner | 96/Låda |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | 3 nivåer |
| För användning med (utrustning) | 900-serien 13CF, TSE240 |
| Fryskompatibilitet (innerdörrar) | 4 |
| Antal ställ | 4 |
| Antal hyllor per frys | 16 |
| Visa mer |