Läs mer
- Home
- Products
- Rack
- Frysförvaringsställ
- Thermo Scientific™ Rack för Thermo Scientific™ 4-hyllor TSX/TDE-serien Frys
Thermo Scientific™ Rack för Thermo Scientific™ 4-hyllor TSX/TDE-serien Frys
Produktkod. 15190529 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Håller | Produkttyp | För användning med (utrustning) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15190529 | Nunc™ Cryobank™ 5,0 ml invändigt gängade rör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Revco UxF och HERAFreeze HFU-T-serien | Varje |
| 15150529 | Matrix™ 1 ml invändigt gängade skruvtoppsrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Forma 88 000 och TSU Serie | Varje |
| 15140519 | Rör, 32 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 13CF, TSE240 | Varje |
| 15150519 | Rör, 48 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400 | Varje |
| 15170519 | Rör, 56 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 28CF, TSE600 | Varje |
| 15160519 | Matrix 2D-rör (500μ L) | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Forma 88 000 och TSU Serie | Varje |
| 15180519 | Rör, 24 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 13CF, TSE240 | Varje |
| 15190519 | Nunc™ Cryobank™ 500μ L invändigt gängade rör eller Matrix™ μ500 L skruvrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | 900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400 | Varje |
| 15110529 | Nunc™ Cryobank™ 500μ L invändigt gängade rör eller Matrix™ μ500 L skruvrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | 900-serien 28CF, TSE600 | Varje |
| 15100529 | Nunc™ Cryobank™ 500μ L invändigt gängade rör eller Matrix™ μ500 L skruvrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Forma 88 000 och TSU Serie | Varje |
| 15120529 | Rör, 16 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 13CF, TSE240 | Varje |
| 15130529 | Matrix™ 1 ml invändigt gängade skruvtoppsrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | 900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400 | Varje |
| 15140529 | Rör, 28 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 28CF, TSE600 | Varje |
| 15100539 | Mikroplattor, 20 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 13CF, TSE240 | Varje |
| 15110539 | Mikroplattor | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | 900-serien 17-23CF, TSE320, TSE400 | Varje |
| 15120539 | Rör (1,0 till 1,4 mL eller 1,8 mL), 35 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | 900-serien 28CF, TSE600 | Varje |
| 11810553 | Nunc™ Spärrställ för 1,8 mL externt gängade universalrör | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Forma 88 000 och TSU Serie | Varje |
| 15170529 | Rör, 18 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | EXF och HFU serierna 200, 300, 400 och 600 | Varje |
| 15180529 | Rör, 21 lådor/ställ | Frysställ med skjutbar låda (rör) | EXF och HFU serierna 200, 300, 400 och 600 | Varje |
| 13114544 | Lådor (2 tum) | Skjutbara lådställ (rörlådor) | Forma 900, Form 7000, TSE och TSD Sereis (28 cu. Ft. modeller) | Varje |
| 11870543 | Lådor (2 tum) | Frysställ från sidan (justerbar) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 11880543 | Lådor (3 tum) | Frysställ från sidan (justerbar) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 11890543 | Mikroplattor | Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 11860543 | Mikroplattor | Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 10744984 | Lådor (2 tum) | Skjutbara lådställ (rörlådor) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 13167444 | Lådor (3 tum) | Skjutbara lådställ (rörlådor) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
| 11706469 | Lådor (3 tum) | Skjutbara lådställ (rörlådor) | Thermo Scientific TDE-serien och TSX Serie (4 hyllor) | Varje |
Beskrivning
Maximera tublagringskapaciteten per frys med en inredningslösning för fyra innerdörrar, ultralåga temperaturfrysar.
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Ställar för TSX/TDE 4-hyllsystems frysar såväl som tidigare generationer Forma™ 88 000 och TSU Serie frysar. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
Thermo Scientific fryshyllor och slanglösningar erbjuder en bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen i ditt laboratorium. Våra inredningslösningar är designade för att rymma rör från μ200 L upp till 5,0 ml, och erbjuder maximerad provlagringskapacitet för både fem och fyra innerdörrsfrysar.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Front Access Lådställ |
| Färg | Silver |
| Håller | Nunc™ Cryobank™ 5,0 ml invändigt gängade rör |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 21 lådor/ställ |
| För användning med (utrustning) | Revco UxF och HERAFreeze HFU-T-serien |
| Fryskompatibilitet (innerdörrar) | 4 |
| Antal ställ | 3 (kapacitet 300) 4 (kapacitet 400) 5 (kapacitet 500) 6 (kapacitet 600) 7 (kapacitet 700) |
| Antal hyllor per frys | 12 (kapacitet 300) 16 (kapacitet 400) 20 (kapacitet 500) 24 (kapacitet 600) 28 (kapacitet 700) |
| Bredd (engelska) | 11,9 tum. |
| Höjd (engelska) | 26,96 tum. |
| Djup (engelska) | 5,5 tum |
| Djup (metriskt) | 14 cm |
| Produkttyp | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) |
| Hyllor | 3 nivåer |
| Höjd (metrisk) | 66.5 cm |
| Bredd (metrisk) | 30.2 cm |
| Visa mer Visa mindre |