Läs mer
- Home
- Products
- Rack
- Frysförvaringsställ
- Thermo Scientific™ Rack för Thermo Scientific™ 5-hyllor TSX/TDE-serien frysar
-
-
-
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
Thermo Scientific™ Rack för Thermo Scientific™ 5-hyllor TSX/TDE-serien frysar
Produktkod. 11379321 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
Lådor (2 tum)
Lådor (3 tum)
Matris-2D-rör (200 μl)
Matris-2D-rör (5 ml)
Matrix 2D-rör (1 ml)
Matrix 2D-rör (500μ L)
Mikroplattor
Mikroplattor med lock
Rör
Positioner:
12 lådor/ställ
16 lådor/ställ
16 tallrikar/ställ
18 lådor/ställ
21 lådor/ställ
24 lådor/ställ
24 tallrikar/ställ
28 lådor/ställ
28 tallrikar/ställ
30 tallrikar/ställ
36 lådor/ställ
42 lådor/ställ
44 Tallrikar/ställ
48/Låda
66 Tallrikar/ställ
70 tallrikar/ställ
84 Tallrikar/ställ
9 lådor/ställ
96/Låda
Produkttyp:
2 tum Lådställ - Skjutlåda
Frysställ från sidan (justerbar)
Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn)
Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/låsstång)
Frysställ med skjutbar låda (rör)
Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor)
Lådställ - Skjutlåda
Mikroplattställ med sidoåtkomst med låsstång
För användning med (utrustning):
EXF240, HFU240B (13 kubikfot)
EXF240, HFU240B (5 hyllor) (13 kubikfot)
EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfot)
EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 hyllor) (17,3, 23 kubikfot)
EXF600, HFU600B (28 kubikfot)
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot)
Upprättstående frysar (13 kubikfot)
Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot)
Upprättstående frysar (17,3, 23, 28,8 kubikfot)
Förpackningsstorlek:
Varje
29 product options available for selection
| Produktkod. | Håller | Positioner | Produkttyp | För användning med (utrustning) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11379321 | Lådor (2 tum) | 12 lådor/ställ | 2 tum Lådställ - Skjutlåda | Upprättstående frysar (13 kubikfot) | Varje |
| 15140509 | Rör | 96/Låda | Frysställ med skjutbar låda (rör) | EXF240, HFU240B (13 kubikfot) | Varje |
| 15150509 | Matris-2D-rör (200 μl) | 36 lådor/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
| 15130509 | Rör | 96/Låda | Frysställ med skjutbar låda (rör) | EXF600, HFU600B (28 kubikfot) | Varje |
| 15111045 | Matris-2D-rör (200 μl) | 42 lådor/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot) | Varje |
| 11359291 | Mikroplattor | 16 tallrikar/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | EXF240, HFU240B (5 hyllor) (13 kubikfot) | Varje |
| 11711101 | Mikroplattor | 24 tallrikar/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 hyllor) (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
| 15140539 | Matrix 2D-rör (500μ L) | 28 lådor/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | EXF600, HFU600B (28 kubikfot) | Varje |
| 11379291 | Mikroplattor | 28 tallrikar/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot) | Varje |
| 15160509 | Rör | 96/Låda | Frysställ med skjutbar låda (rör) | EXF240, HFU240B (13 kubikfot) | Varje |
| 15170509 | Matrix 2D-rör (1 ml) | 18 lådor/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
| 15180509 | Matrix 2D-rör (1 ml) | 21 lådor/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | EXF600, HFU600B (28 kubikfot) | Varje |
| 15190509 | Matrix 2D-rör (1 ml) | 21 lådor/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot) | Varje |
| 15100519 | Rör | 48/Låda | Frysställ med skjutbar låda (rör) | EXF240, HFU240B (13 kubikfot) | Varje |
| 15110519 | Matris-2D-rör (5 ml) | 24 lådor/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
| 15130519 | Rör | 48/Låda | Frysställ med skjutbar låda (rör) | EXF600, HFU600B (28 kubikfot) | Varje |
| 15120519 | Matris-2D-rör (5 ml) | 28 lådor/ställ | Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot) | Varje |
| 11369311 | Mikroplattor med lock | 70 tallrikar/ställ | Mikroplattställ med sidoåtkomst med låsstång | Upprättstående frysar (13 kubikfot) | Varje |
| 11389311 | Mikroplattor med lock | 84 Tallrikar/ställ | Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/låsstång) | Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
| 11399311 | Lådor (2 tum) | 12 lådor/ställ | Frysställ från sidan (justerbar) | Upprättstående frysar (13 kubikfot) | Varje |
| 11309321 | Lådor (3 tum) | 9 lådor/ställ | Frysställ från sidan (justerbar) | Upprättstående frysar (13 kubikfot) | Varje |
| 11319321 | Lådor (2 tum) | 16 lådor/ställ | Frysställ från sidan (justerbar) | Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
| 11359321 | Lådor (3 tum) | 12 lådor/ställ | 2 tum Lådställ - Skjutlåda | Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
| 11369321 | Lådor (2 tum) | 16 lådor/ställ | Lådställ - Skjutlåda | Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
| 11389321 | Mikroplattor | 66 Tallrikar/ställ | Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) | Upprättstående frysar (17,3, 23, 28,8 kubikfot) | Varje |
| 11399321 | Mikroplattor | 44 Tallrikar/ställ | Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) | Upprättstående frysar (13 kubikfot) | Varje |
| 10731310 | Lådor (3 tum) | 9 lådor/ställ | Lådställ - Skjutlåda | Upprättstående frysar (13 kubikfot) | Varje |
| 11376311 | Mikroplattor | 30 tallrikar/ställ | Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) | Upprättstående frysar (17,3, 23, 28,8 kubikfot) | Varje |
| 11329321 | Lådor (2 tum) | 12 lådor/ställ | Frysställ från sidan (justerbar) | Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11379321
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
398332
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
2276.09 SEK
1848.08 SEK / Paket med 1
Save 428.01 SEK
18% Av
Beräknad leverans: 16-04-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
2085.25 SEK valid until 2026-11-30
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28029" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28029" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Ställar för TSX/TDE 5-hyllsystems frysar såväl som tidigare generationer Revco™ ExF, DxF och HERAfeeze™ HFU B Frys. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
- Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 2 tum Lådställ - Skjutlåda |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Silver |
| Håller | Lådor (2 tum) |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 12 lådor/ställ |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar (13 kubikfot) |
| Bredd (engelska) | 5,5 tum |
| Höjd (engelska) | 9,4 tum |
| Djup (engelska) | 16,6 tum. |
| Djup (metriskt) | 42.2 cm |
| Produkttyp | 2 tum Lådställ - Skjutlåda |
| Hyllor | 4 nivåer |
| Höjd (metrisk) | 23.9 cm |
| Bredd (metrisk) | 14 cm |
| Visa mer Visa mindre |