Läs mer
Thermo Scientific™ Rack för Thermo Scientific™ 5-hyllor TSX/TDE-serien frysar
Produktkod. 15140509 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
Lådor (2 tum)
Lådor (3 tum)
Matrix 2D internt gängade rör (200 μl)
Matrix 2D-rör (1 ml)
Matrix 2D-rör (500μ L)
Mikroplattor
Mikroplattor med lock
Nunc eller matris-2D-rör (5 ml)
Rör
Positioner:
12 lådor/ställ
16 lådor/ställ
16 tallrikar/ställ
18 lådor/ställ
21 lådor/ställ
24 lådor/ställ
24 tallrikar/ställ
28 lådor/ställ
28 tallrikar/ställ
30 tallrikar/ställ
36 lådor/ställ
42 lådor/ställ
44 Tallrikar/ställ
48/Låda
66 Tallrikar/ställ
70 tallrikar/ställ
84 Tallrikar/ställ
9 lådor/ställ
96/Låda
För användning med (utrustning):
EXF240, HFU240B (13 kubikfot)
EXF240, HFU240B (5 hyllor) (13 kubikfot)
EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfot)
EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 hyllor) (17,3, 23 kubikfot)
EXF600, HFU600B (28 kubikfot)
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot)
Upprättstående frysar (13 kubikfot)
Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot)
Upprättstående frysar (17,3, 23, 28,8 kubikfot)
Förpackningsstorlek:
Varje
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Positioner För användning med (utrustning) unitSize
15140509 Rör 96/Låda EXF240, HFU240B (13 kubikfot) Varje
15150509 Matrix 2D internt gängade rör (200 μl) 36 lådor/ställ EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfot) Varje
15130509 Rör 96/Låda EXF600, HFU600B (28 kubikfot) Varje
15111045 Matrix 2D internt gängade rör (200 μl) 42 lådor/ställ Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot) Varje
11359291 Mikroplattor 16 tallrikar/ställ EXF240, HFU240B (5 hyllor) (13 kubikfot) Varje
11711101 Mikroplattor 24 tallrikar/ställ EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 hyllor) (17,3, 23 kubikfot) Varje
15140539 Matrix 2D-rör (500μ L) 28 lådor/ställ EXF600, HFU600B (28 kubikfot) Varje
11379291 Mikroplattor 28 tallrikar/ställ Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot) Varje
15160509 Rör 96/Låda EXF240, HFU240B (13 kubikfot) Varje
15170509 Matrix 2D-rör (1 ml) 18 lådor/ställ EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfot) Varje
15180509 Matrix 2D-rör (1 ml) 21 lådor/ställ EXF600, HFU600B (28 kubikfot) Varje
15190509 Matrix 2D-rör (1 ml) 21 lådor/ställ Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot) Varje
15100519 Rör 48/Låda EXF240, HFU240B (13 kubikfot) Varje
15110519 Nunc eller matris-2D-rör (5 ml) 24 lådor/ställ EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfot) Varje
15130519 Rör 48/Låda EXF600, HFU600B (28 kubikfot) Varje
15120519 Nunc eller matris-2D-rör (5 ml) 28 lådor/ställ Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot) Varje
11369311 Mikroplattor med lock 70 tallrikar/ställ Upprättstående frysar (13 kubikfot) Varje
11389311 Mikroplattor med lock 84 Tallrikar/ställ Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) Varje
11399311 Lådor (2 tum) 12 lådor/ställ Upprättstående frysar (13 kubikfot) Varje
11309321 Lådor (3 tum) 9 lådor/ställ Upprättstående frysar (13 kubikfot) Varje
11319321 Lådor (2 tum) 16 lådor/ställ Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) Varje
11359321 Lådor (3 tum) 12 lådor/ställ Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) Varje
11369321 Lådor (2 tum) 16 lådor/ställ Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) Varje
11379321 Lådor (2 tum) 12 lådor/ställ Upprättstående frysar (13 kubikfot) Varje
11389321 Mikroplattor 66 Tallrikar/ställ Upprättstående frysar (17,3, 23, 28,8 kubikfot) Varje
11399321 Mikroplattor 44 Tallrikar/ställ Upprättstående frysar (13 kubikfot) Varje
10731310 Lådor (3 tum) 9 lådor/ställ Upprättstående frysar (13 kubikfot) Varje
11376311 Mikroplattor 30 tallrikar/ställ Upprättstående frysar (17,3, 23, 28,8 kubikfot) Varje
11329321 Lådor (2 tum) 12 lådor/ställ Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Produktkod. 15140509 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1950780
Beräknad leverans: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maximera tublagringskapaciteten per frys med en inredningslösning för fem innerdörrar, ultralåga temperaturfrysar.
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Ställar för TSX/TDE 5-hyllsystems frysar såväl som tidigare generationer Revco™ ExF, DxF och HERAfeeze™ HFU B Frys. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
Thermo Scientific™ fryshyllor och slanglösningar erbjuder en bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen i ditt laboratorium. Våra inredningslösningar är designade för att rymma rör från μ200 L upp till 5,0 ml, och erbjuder maximerad provlagringskapacitet för både fem och fyra innerdörrsfrysar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Silver
Håller Rör
Positioner 96/Låda
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) EXF240, HFU240B (13 kubikfot)
Fryskompatibilitet (innerdörrar) 5
Antal ställ 4
Antal hyllor per frys 20
Bredd (engelska) 9,5 tum
Höjd (engelska) 16,6 tum.
Djup (engelska) 5,5 tum
Djup (metriskt) 14 cm
Produkttyp Frysställ med skjutbar låda (rör)
Hyllor 2 nivåer
Höjd (metrisk) 42.2 cm
Bredd (metrisk) 24 cm