Läs mer
Thermo Scientific™ Rack för Thermo Scientific™ 5-hyllor TSX/TDE-serien frysar
Produktkod. 15190509 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
Lådor (2 tum)
Lådor (3 tum)
Matris-2D-rör (200 μl)
Matris-2D-rör (5 ml)
Matrix 2D-rör (1 ml)
Matrix 2D-rör (500μ L)
Mikroplattor
Mikroplattor med lock
Rör
Positioner:
12 lådor/ställ
16 lådor/ställ
16 tallrikar/ställ
18 lådor/ställ
21 lådor/ställ
24 lådor/ställ
24 tallrikar/ställ
28 lådor/ställ
28 tallrikar/ställ
30 tallrikar/ställ
36 lådor/ställ
42 lådor/ställ
44 Tallrikar/ställ
48/Låda
66 Tallrikar/ställ
70 tallrikar/ställ
84 Tallrikar/ställ
9 lådor/ställ
96/Låda
Produkttyp:
2 tum Lådställ - Skjutlåda
Frysställ från sidan (justerbar)
Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn)
Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/låsstång)
Frysställ med skjutbar låda (rör)
Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor)
Lådställ - Skjutlåda
Mikroplattställ med sidoåtkomst med låsstång
För användning med (utrustning):
EXF240, HFU240B (13 kubikfot)
EXF240, HFU240B (5 hyllor) (13 kubikfot)
EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfot)
EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 hyllor) (17,3, 23 kubikfot)
EXF600, HFU600B (28 kubikfot)
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot)
Upprättstående frysar (13 kubikfot)
Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot)
Upprättstående frysar (17,3, 23, 28,8 kubikfot)
Förpackningsstorlek:
Varje
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Positioner Produkttyp För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15190509 Matrix 2D-rör (1 ml) 21 lådor/ställ Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot) Varje
15140509 Rör 96/Låda Frysställ med skjutbar låda (rör) EXF240, HFU240B (13 kubikfot) Varje
15150509 Matris-2D-rör (200 μl) 36 lådor/ställ Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfot) Varje
15130509 Rör 96/Låda Frysställ med skjutbar låda (rör) EXF600, HFU600B (28 kubikfot) Varje
15111045 Matris-2D-rör (200 μl) 42 lådor/ställ Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot) Varje
11359291 Mikroplattor 16 tallrikar/ställ Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) EXF240, HFU240B (5 hyllor) (13 kubikfot) Varje
11711101 Mikroplattor 24 tallrikar/ställ Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 hyllor) (17,3, 23 kubikfot) Varje
15140539 Matrix 2D-rör (500μ L) 28 lådor/ställ Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) EXF600, HFU600B (28 kubikfot) Varje
11379291 Mikroplattor 28 tallrikar/ställ Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot) Varje
15160509 Rör 96/Låda Frysställ med skjutbar låda (rör) EXF240, HFU240B (13 kubikfot) Varje
15170509 Matrix 2D-rör (1 ml) 18 lådor/ställ Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfot) Varje
15180509 Matrix 2D-rör (1 ml) 21 lådor/ställ Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) EXF600, HFU600B (28 kubikfot) Varje
15100519 Rör 48/Låda Frysställ med skjutbar låda (rör) EXF240, HFU240B (13 kubikfot) Varje
15110519 Matris-2D-rör (5 ml) 24 lådor/ställ Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfot) Varje
15130519 Rör 48/Låda Frysställ med skjutbar låda (rör) EXF600, HFU600B (28 kubikfot) Varje
15120519 Matris-2D-rör (5 ml) 28 lådor/ställ Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot) Varje
11369311 Mikroplattor med lock 70 tallrikar/ställ Mikroplattställ med sidoåtkomst med låsstång Upprättstående frysar (13 kubikfot) Varje
11389311 Mikroplattor med lock 84 Tallrikar/ställ Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/låsstång) Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) Varje
11399311 Lådor (2 tum) 12 lådor/ställ Frysställ från sidan (justerbar) Upprättstående frysar (13 kubikfot) Varje
11309321 Lådor (3 tum) 9 lådor/ställ Frysställ från sidan (justerbar) Upprättstående frysar (13 kubikfot) Varje
11319321 Lådor (2 tum) 16 lådor/ställ Frysställ från sidan (justerbar) Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) Varje
11359321 Lådor (3 tum) 12 lådor/ställ 2 tum Lådställ - Skjutlåda Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) Varje
11369321 Lådor (2 tum) 16 lådor/ställ Lådställ - Skjutlåda Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) Varje
11379321 Lådor (2 tum) 12 lådor/ställ 2 tum Lådställ - Skjutlåda Upprättstående frysar (13 kubikfot) Varje
11389321 Mikroplattor 66 Tallrikar/ställ Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) Upprättstående frysar (17,3, 23, 28,8 kubikfot) Varje
11399321 Mikroplattor 44 Tallrikar/ställ Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) Upprättstående frysar (13 kubikfot) Varje
10731310 Lådor (3 tum) 9 lådor/ställ Lådställ - Skjutlåda Upprättstående frysar (13 kubikfot) Varje
11376311 Mikroplattor 30 tallrikar/ställ Frysställ med sidoåtkomst (mikroplåt/djupbrunn) Upprättstående frysar (17,3, 23, 28,8 kubikfot) Varje
11329321 Lådor (2 tum) 12 lådor/ställ Frysställ från sidan (justerbar) Upprättstående frysar (17,3, 23 kubikfot) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Produktkod. 15190509 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1950798
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3064.16 SEK
    2489.64 SEK / Paket med 1
    Save 574.52 SEK
    18% Av
I lager
Maximera tublagringskapaciteten per frys med en inredningslösning för fem innerdörrar, ultralåga temperaturfrysar.
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Ställar för TSX/TDE 5-hyllsystems frysar såväl som tidigare generationer Revco™ ExF, DxF och HERAfeeze™ HFU B Frys. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
Thermo Scientific™ fryshyllor och slanglösningar erbjuder en bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen i ditt laboratorium. Våra inredningslösningar är designade för att rymma rör från μ200 L upp till 5,0 ml, och erbjuder maximerad provlagringskapacitet för både fem och fyra innerdörrsfrysar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Front Access Lådställ
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Silver
Håller Matrix 2D-rör (1 ml)
Material Rostfritt stål
Positioner 21 lådor/ställ
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfot)
Fryskompatibilitet (innerdörrar) 5
Antal ställ 3 (kapacitet 300) 4 (kapacitet 400) 5 (kapacitet 500) 6 (kapacitet 600) 7 (kapacitet 700)
Antal hyllor per frys 15 (kapacitet 300) 20 (kapacitet 400) 25 (kapacitet 500) 30 (kapacitet 600) 35 (kapacitet 700)
Bredd (engelska) 5,5 tum
Höjd (engelska) 9,5 tum
Djup (engelska) 27 tum.
Djup (metriskt) 68.5 cm
Produkttyp Frysställ med skjutbara lådor (rörlådor)
Hyllor 2 nivåer
Höjd (metrisk) 24 cm
Bredd (metrisk) 14 cm