Läs mer
Thermo Scientific™ Rack för Thermo Scientific™ 5-hyllor TSX/TDE-serien frysar
Produktkod. p-6020012 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
Lådor (2 tum)
Lådor (3 tum)
Matrix 2D-rör (1 ml)
Matrix 2D-rör (500μ L)
Matrix™ 200μ L, 2D invändigt gängade universalrör
Mikroplattor
Mikroplattor med lock
Nunc™ 5 mL 2D-rör eller Matrix™ 5 ml 2D-rör
Rör
Positioner:
12 lådor/ställ
16 lådor/ställ
16 tallrikar/ställ
18 lådor/ställ
21 lådor/ställ
24 lådor/ställ
24 tallrikar/ställ
28 lådor/ställ
28 tallrikar/ställ
30 tallrikar/ställ
36 lådor/ställ
42 lådor/ställ
44 Tallrikar/ställ
48/Låda
66 Tallrikar/ställ
70 tallrikar/ställ
84 Tallrikar/ställ
9 lådor/ställ
96/Låda
För användning med (utrustning):
13 cu. ft. EXF240, HFU240B
13 cu. ft. EXF240, HFU240B (5 hyllor)
14,9, 19,4, 24,1, 28,8 och 33,5 cu. ft. Revco UxF, HERAFreeze HFU-T
17,3 och 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
17,3 och 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 hyllor)
17,3, 23 och 28,8 cu. ft. kapacitet upprättstående frysar
28 cu. ft. EXF600, HFU600B
Upright Freezers (13 cu.ft.)
Upright Freezers (17.3, 23 cu.ft.)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15140509
Brand: Thermo Scientific™ 1950780
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maximera tublagringskapaciteten per frys med en inredningslösning för fem innerdörrar, ultralåga temperaturfrysar.
Maximera lagringsutrymmet i din ultralågtemperaturfrys med dessa Thermo Scientific™ Ställar för TSX/TDE 5-hyllsystems frysar såväl som tidigare generationer Revco™ ExF, DxF och HERAfeeze™ HFU B Frys. Inkluderar skjutbara lådställ, justerbara sidoställ och mikroplattor i standardformat eller deepwell-format.
Thermo Scientific™ fryshyllor och slanglösningar erbjuder en bekväm, strömlinjeformad process för att maximera provlagringen i ditt laboratorium. Våra inredningslösningar är designade för att rymma rör från μ200 L upp till 5,0 ml, och erbjuder maximerad provlagringskapacitet för både fem och fyra innerdörrsfrysar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Frysställ med skjutbar låda (rör)
Färg Silver
Håller Rör
Positioner 96/Låda
Form Rektangulär
Hyllor 2 nivåer
För användning med (utrustning) 13 cu. ft. EXF240, HFU240B
Fryskompatibilitet (innerdörrar) 5
Antal ställ 4
Antal hyllor per frys 20
Bredd (metrisk) 24 cm
Bredd (engelska) 9,5 tum
Höjd (metrisk) 42.2 cm
Höjd (engelska) 16,6 tum.
Djup (engelska) 5,5 tum
Djup (metriskt) 14 cm