Beskrivning
- Produkttyp: Smal T™ Moppskydd
- Längd: 35 cm (14 tum)
- Rengöring av yttyg: PolySorb™ (Texturerad polyester)
- Inre lager: Inget (ingen svamp/skum)
- Fästelement: Rostfritt stål
- För användning med (utrustning): T-Mop™ Adapter (QDT-, QPT- och QPWT-serien)
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 6 x 35 cm (2,5 x 14 tum) |
| Produkttyp | Moppskydd |
| Typ av huvud | Rund |
| Färg | Vitt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Kvantitet | 12/Cs. (Individuellt förpackad) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 certifierad anläggning |
| Färgkodad | Nej |
| Visa mer |