Läs mer
Micronova™ Slim-T™ Stainless Steel Cart System
Produktkod. 11982455 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
38,1 cm
96,5 till 114,3 cm (med handtag)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11982455 38,1 cm Varje
15572740 96,5 till 114,3 cm (med handtag) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11982455 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer C7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12995.00 SEK
    12646.68 SEK / Paket med 1
    Save 348.32 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Double or triple bucket cart system with an electropolished, stainless steel frame, optional T-handle, and 3-inch caster wheels with 360° rotation for maneuverability.
Stainless steel cart systems include electropolished stainless steel frames that provide effective transportation and usability of the included 22.7 liter (6 gal.) polypropylene buckets with liter and gallon markings. The generous 48.3 cm (19 in.) width of the buckets is suitable for use with a variety of mops and the 360° rotation of the 7.6 cm (3 in.) caster wheels provides excellent maneuverability.
  • Simple and effective, double and triple bucket systems
  • Crafted from electropolished stainless steel for durability and long life
  • 360° rotation caster wheels for excellent maneuverability
  • Generous 48.3 cm (19 in.) bucket width 6-gal buckets with liter and gallon markings
  • Suitable for use with a variety of mop heads
  • Double bucket carts (C-7) include blue and yellow buckets
  • Triple bucket carts (C-9) include blue, red and yellow buckets
  • Entire unit is autoclavable
Specifikationer
Produkttyp Dubbel hinkvagn
Kapacitet (metrisk) 22.7 L Bucket, 45.4 L total
Material Rostfritt stål (304), elektropolerat, polyketon
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 12 gal.
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring.
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse; ISO 9001 certifierad anläggning
Färg Blå, Gul
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Rengöring av väggar, golv och tak
För användning med (utrustning) Slimline™ and T-Mop™ series and a variety of other mop heads; W-9; W-92 flat head mop wringers; W-9B string mop wringers; W-94 down press flat head mop wringer
Höjd (engelska) 15 tum
Höjd (metrisk) 38,1 cm
Inkluderar Stainless Steel Frame, 19.25 x 9.5 x 9.5 in. two 6 gallon Buckets, Casters
Längd (engelska) 23 tum
Längd (metrisk) 58.4 cm
Förpackningstyp One kit, frame with two or three buckets per case
Kvantitet 1 st
Storlek (engelska) Öppning 9 x 19 in.
Storlek (metrisk) öppning 22.9 x 48.3 cm
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) 22 tum
Bredd (metrisk) 55.9 cm