Läs mer
Micronova™ Slim-T™ Stainless Steel Cart System
Produktkod. p-9240005 Handla allt Micronova Produkter
Höjd (metrisk):
38,1 cm
96,5 till 114,3 cm (med handtag)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11982455
Brand: Micronova™ C7
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Double or triple bucket cart system with an electropolished, stainless steel frame, optional T-handle, and 3-inch caster wheels with 360° rotation for maneuverability.
Stainless steel cart systems include electropolished stainless steel frames that provide effective transportation and usability of the included 22.7 liter (6 gal.) polypropylene buckets with liter and gallon markings. The generous 48.3 cm (19 in.) width of the buckets is suitable for use with a variety of mops and the 360° rotation of the 7.6 cm (3 in.) caster wheels provides excellent maneuverability.
  • Simple and effective, double and triple bucket systems
  • Crafted from electropolished stainless steel for durability and long life
  • 360° rotation caster wheels for excellent maneuverability
  • Generous 48.3 cm (19 in.) bucket width 6-gal buckets with liter and gallon markings
  • Suitable for use with a variety of mop heads
  • Double bucket carts (C-7) include blue and yellow buckets
  • Triple bucket carts (C-9) include blue, red and yellow buckets
  • Entire unit is autoclavable
Specifikationer
Produkttyp Dubbel hinkvagn
Kapacitet (metrisk) 22.7 L Bucket, 45.4 L total
Material Rostfritt stål (304), elektropolerat, polyketon
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 12 gal.
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring.
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse; ISO 9001 certifierad anläggning
Färg Blå, Gul
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Rengöring av väggar, golv och tak
För användning med (utrustning) Slimline™ and T-Mop™ series and a variety of other mop heads; W-9; W-92 flat head mop wringers; W-9B string mop wringers; W-94 down press flat head mop wringer
Höjd (engelska) 15 tum
Höjd (metrisk) 38,1 cm
Inkluderar Stainless Steel Frame, 19.25 x 9.5 x 9.5 in. two 6 gallon Buckets, Casters
Längd (engelska) 23 tum
Längd (metrisk) 58.4 cm
Förpackningstyp One kit, frame with two or three buckets per case
Kvantitet 1 st
Storlek (engelska) Öppning 9 x 19 in.
Storlek (metrisk) öppning 22.9 x 48.3 cm
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) 22 tum
Bredd (metrisk) 55.9 cm