Läs mer
Micronova™ SlimLine™ Skopor med hjul
Produktkod. 12812004 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Gult
Mörkblå
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12812004
Brand: Micronova™ B7REAC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SlimLine™ smala polypropenhinkar är för användning med SlimLine™ eller Slim-T™ renrumsvagnssystem. Finns i blått, rött, grönt eller gult.
För användning med SlimLine™ Renrumsvagnssystem
  • För användning med SlimLine eller SlimT Renrumsvagnssystem
  • 6 gallon kapacitet
  • Autoklaveringsbar
  • Finns i blått, rött, grönt eller gult
Specifikationer
Produkttyp SlimLine hink
Kapacitet (metrisk) 22.7 L
Material Hink av polypropen, Nickelpläterat hjul, Hjul av termoplastgummi
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 6 gal.
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. För att autoklavera - stapla inte - vänd upp hinken för att tillåta dränering.
Färg Rött
För användning med (applikation) Rengöring av väggar, golv och tak
För användning med (utrustning) SlimLine eller SlimT Renrumsvagnssystem