Läs mer
Micronova™ SlimLine™ Skopor med hjul
BIOPHARMA
Produktkod. 12832004 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Gult
Mörkblå
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12832004 Gult Varje
12871994 Mörkblå Varje
12812004 Rött Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12832004 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer B7YEAC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.00 SEK
    1909.69 SEK / Paket med 1
    Save 90.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
SlimLine™ smala polypropenhinkar är för användning med SlimLine™ eller Slim-T™ renrumsvagnssystem. Finns i blått, rött, grönt eller gult.
För användning med SlimLine™ Renrumsvagnssystem
  • För användning med SlimLine eller SlimT Renrumsvagnssystem
  • 6 gallon kapacitet
  • Autoklaveringsbar
  • Finns i blått, rött, grönt eller gult
Specifikationer
Produkttyp SlimLine hink
Material Hink av polypropen, Nickelpläterat hjul, Hjul av termoplastgummi
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 6 gal.
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. För att autoklavera - stapla inte - vänd upp hinken för att tillåta dränering.
Färg Gult
För användning med (applikation) Rengöring av väggar, golv och tak
För användning med (utrustning) SlimLine eller SlimT Renrumsvagnssystem