Läs mer
Micronova™ SlimLine™ Renrumsvagnssystem
Product Code. 11972455 Shop All Micronova Products
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Dubbel hinkvagn
Trippelhinkvagn
Färg:
Blå, Gul
Blå, gul, röd
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttyp Färg Unit Size
11972455 Trippelhinkvagn Blå, gul, röd Varje
11962455 Dubbel hinkvagn Blå, Gul Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11972455 Supplier Micronova™ Supplier No. C33S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Includes
Varje system levereras med 6-gal. (22,7L) hinkar av polypropen. System med två hinkar inkluderar en blå och en gul hink; tre hinksystem inkluderar en blå, en röd och en gul hink. Valfri vridare, korg, hinkfoder och ersättningshinkar säljs separat.
Ett slitstarkt, dubbel- eller trippelskopsystem med en elektropolerad ram i rostfritt stål, valfri vridstång och tre grip-it-hållare för enkel förvaring och utbyte av handtag och mopphuvuden. Systems levereras som standard med färgkodad, 22,7 liter (6 gal.) hinkar av polypropen.
De Micronova SlimLine™ Rostfritt stål vagnssystem inkluderar en elektropolerad vagn i rostfritt stål och levereras som standard med antingen två eller tre, färgkodade, polypropylen hinkar för att skilja mellan rengör och skölj hinkar. De tre grip-it-hållarna på baksidan av vagnen möjliggör enkelt utbyte och förvaring av handtag och mopphuvuden. En valfri vridningsstång rymmer antingen Downpress eller Flat Head Wringers, vilket möjliggör placering ovanför sköljhinken för förenklad vridning.
  • Vagn är tillverkad av elektropolerat rostfritt stål för hållbarhet och lång livslängd
  • Inkluderar tre grip-it-hållare på baksidan av vagnen
  • Enkel förvaring och utbyte av handtag och mopphuvuden
  • Levereras som standard med färgkodade, 6-gallon (22-L), polypropenhinkar
  • Dubbel hinksystem levereras med 1 blå och 1 gul hink
  • Trippelskopsystem inkluderar en extra röd hink
  • Vridningsstången som tillval gör att vridare kan placeras ovanför sköljhinken
  • Skopor autoklaveras bäst i inverterat läge
  • Hela enheten är autoklaverbar
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 18 gal. (6 gal./hink)
Produkttyp Trippelhinkvagn
Kapacitet (metrisk) 68,1 L (22,7 L/hink)
Färg Blå, gul, röd
För användning med (utrustning) SlimLine™ Renrumsvagnssystem
Inkluderar 3 hinkar
Material Rostfritt stål