Beskrivning
- Flat Micronova Slimline™ Head Mopp-överdragen passar på 360-graders° svängadaptrar SlimLine™ , som kan låsas vid 180° för mer kontrollerad rengöring
- Dessa elastiska moppskydd fästs enkelt och säkert på antingen plast- eller rostfria moppramar
- Finns utan skuminsida (SMC6-14) för användning ensam eller över platta moppramar för längre användning
- Elastiska renrumsmoppöverdrag med uretanskum-insidan
- Lätt att byta och sitter säkert på moppramen
- Idealiskt för finrengöring och desinficering av renrumsytor.
- Noggrann mättnad för riklig spridning av desinfektionsmedel
- Skumlagret helt inneslutet av polyester
- NovaPoly - 100 % slät stickad polyester ger utmärkt desinfektionsspridning
- Passar på QPSL, plastram eller QDSL-ram i rostfritt stål
- Lämplig för användning med starka desinfektionsmedel och upprepad autoklavering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Moppskydd |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 45.72 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 10.16 cm |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Disponibel | För engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | QPSL -18 |
| Visa mer |