Läs mer
Syngene™ Slimline Platt vit ljuspanel - fäll ner
Produktkod. 13191514
Change view
Kvantitet:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13191514 1 Varje
1 options
Produktkod. 13191514 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer WLP2014GX
Beräknad leverans: 05-01-2027
Syngene™ Slimline Flat White Light Panel - Fold Down är för användning med G:BOX F3 och G:BOX Chemi XRQ-system
  • Mått: 20 x 14 cm
  • Vik ner vit ljusdyna med fästen
  • Inkluderar en nedfällbar bricka, inbyggd i ett mörkrumsskåp i standardstorlek G:BOX.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Syngene Gbox F3 och XRQ
Kvantitet 1