Beskrivning
- För användning med G:Box Chemi XX6 och XX9 system
- Storlek: 20 x 14 cm
- Med strömförsörjning för mörkrum eller bänkskiva.
Specifikationer
Specifikationer
| Intensitet | Fast |
| Våglängd | 352 nm |
| För användning med (utrustning) | Syngene Gbox XX6 och XX9 |
| Kvantitet | 1 st |